Systém dálkového monitorování peristaltických čerpadel MasterflexLive
Monitorujte kritické procesy čerpadla 24/7 s MasterflexLive
Využívejte potenciál aplikace MasterflexLive® na maximum, odpovídejte na otázky a řešte problémy.
Uživatelská příručka pro MasterflexLive
Systém dálkového monitorování čerpadel MasterflexLive umožňuje získat jednoduchým způsobem různé parametry čerpadla včetně otáček, průtoku, dávkovaného objemu a dalších údajů v reálném čase. A to odkudkoli.
Vlastnosti a výhody vzdáleného monitorování čerpadel MasterflexLive
Není možné, abyste byli všude současně. S aplikací MasterflexLive® ale můžete svůj systém čerpadel Masterflex sledovat v reálném čase.
Push oznámení vás upozorní na provozní podmínky a chyby, takže vždycky budete v obraze. Systém dálkového monitorování čerpadel MasterflexLive znamená, že máte přehled o dění, i když zrovna nejste na pracovišti.
MasterflexLive nabízí bezplatnou aktivaci čerpadla a následující výhody:
  • vzdálené monitorování v reálném čase
  • oznámení o stavu čerpadla
  • monitorování všech parametrů čerpadla
  • neomezený počet čerpadel na jeden účet
  • více uživatelských úrovní se zabezpečením heslem
  • výstraha z předního čidla (otevřená hlava a detekce netěsnosti)
Zaregistrujte se během několika minut ve 2 jednoduchých krocích
Jednoduché nastavení
  • Zaregistrujte si nový účet MasterflexLive
  • Zadejte identifikační číslo zařízení (adresu MAC) a kód modelu
Zaregistrujte se
Již máte účet? Přihlaste se
Monitorujte svá čerpadla prostřednictvím cloudu. Vzdálený přístup 24/7 odkudkoliv
MasterflexLive Mobile Access to Cloud Data Storage
Rádi vám pomůžeme nastavit cloudový systém manipulace s kapalinami, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám
Vyplňte tento formulář