MasterSense™ Smart Peristaltic Pumps
Navržená pro kritické procesní aplikace dneška a biofarmaceutický průmysl zítřka
Porovnání variant čerpadelIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- Options for connectivity and control include EtherNet/IP, Profibus, analog remote, and serial control
- MasterflexLive® allows you to monitor pump operation over the cloud -- via PC or mobile device
- Over-the-air firmware updates ensure that your MasterSense pump system has the latest features and functionality
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Vzdálené monitorování vašeho procesu prostřednictvím PC nebo mobilního zařízení.
Možnosti vzdáleného přístupu MasterflexLivePorovnání čerpadel MasterSense
![]() |
Masterflex® B/T® Procesní čerpadlo MasterSense™ BioPharma
|
nejvyšší průtok 0,65 až 42 l/min |
tlak až 35 psi |
Konektivita EtherNet/IP, Profibus, analogové dálkové a sériové ovládání a MasterflexLive |
![]() |
Čerpadla Masterflex I/P MasterSense™
|
VYSOKÝ PRŮTOK 0,001 až 26 l/min |
tlaku až 40 psi (2,7 baru) |
Konektivita EtherNet/IP, Profibus, analogové dálkové a sériové ovládání a MasterflexLive |
![]() |
Čerpadla Masterflex® L/S® MasterSense™
|
střední průtok 0,001 až 3400 ml/min |
tlak až 150 psi (10,3 baru) |
Konektivita EtherNet/IP, Profibus, analogové dálkové a sériové ovládání a MasterflexLive |
![]() |
Čerpadlový systém Masterflex® L/S® MasterSense™ pro plnění a dokončení, s hlavou Masterflex® Ultrapharm™
|
střední průtok 0,0006 až 19 l/min |
tlaku až 150 psi (10.3 bar)? |
Konektivita Síť EtherNet/IP nebo Profibus, plus MasterflexLive nebo analogové vzdálené ovládání |
Více možností čerpání s pokročilým ovládáním pomocí dotykové obrazovky
![]() |
Ismatec® Vícekanálová digitální čerpadla Reglo
|
Nízký průtok 0,0001 až 68 ml/min *v závislosti na typu kazety |
tlak až 35 psi |
Konektivita EtherNet/IP, analogové dálkové a sériové ovládání a MasterflexLive |
![]() |
Digitální čerpadla Ismatec Reglo Miniflex® Čerpadla
|
Nízký průtok 0,004 až 365 ml/min |
tlak až 35 psi |
Konektivita EtherNet/IP, analogové dálkové a sériové ovládání a MasterflexLive |
![]() |
Převodový digitální pohon čerpadla Ismatec Reglo
|
Střední průtok 1,7 až 5850 ml/min |
tlak až 300 psi (20,7 baru) |
Konektivita EtherNet/IP, analogové dálkové a sériové ovládání a MasterflexLive |
![]() |
Pístový digitální pohon čerpadla Ismatec Reglo
|
Nízký průtok 0,025 až 75 ml/min |
tlak až 100 psi (6,9 baru) |
Konektivita EtherNet/IP, analogové dálkové a sériové ovládání a MasterflexLive |
Najděte svůj kompletní čerpací systém
Nástroj pro výběr čerpadla Masterflex rychle zjistí vaše potřeby
Začít hned