Peristaltická čerpadla řady Masterflex® L/S®
Všestrannost a přesnost
Přesná a spolehlivá čerpadla se snadno použitelnou konektivitou a ovládáním.
Rozsah průtoku: 0,00005 až 3400 ml/min
Peristaltická čerpadla Masterflex řady L/S s pevnou i proměnnou rychlostí mají vysoce přesné pohony pro přesnou kontrolu průtoku a dávkování. Ideální pro laboratorní, procesní a terénní použití.
Vlastnosti a výhody čerpadel Masterflex® řady L/S
Naše čerpadla řady L/S jsou oblíbená kvůli vysoké přesnosti, opakovatelnému výkonu a pokročilým funkcím, které jsou dnes v biofarmaceutických a jiných kritických aplikacích standardním požadavkem. Mezi další požadavky patří mimo jiné přesný průtok a dávkování.
Mezi vlastnosti a výhody našich produktů patří:
- Vysoká objemová účinnost
- Kapalina je v kontaktu pouze s hadicemi
- Možnost provozu na sucho s přiváděným vzduchem
- Vícekanálové modely zohledňující nízké požadavky na pulzaci
- Intuitivní ovládací klávesnice
- Univerzální napětí
- Rychlý průvodce pro rychlejší nastavení
- Výměna hadic během 30 sekund
- Čelní panel odolný proti otřesům
- Vratný směr toku čerpadla
- Přesné řízení průtoku
Naše čerpadla se snadno používají, snadno udržují a jsou ergonomicky navržena s ohledem na ideální implementaci do laboratoře.
Pro čerpadla řady L/S je k dispozici více než 20 složení hadic v 10 kompatibilních velikostech. Jsou přesně navržené pro peristaltická čerpadla Masterflex® tak, aby byly co nejpřesnější a vydržely co nejdéle.
Komponenty čerpadel řady Masterflex L/S
Změňte svou představu o manipulaci s kapalinami
NOVÁ integrovaná technologie senzorů, intuitivní dotykový displej a vzdálené monitorování MasterflexLive® pro biofarmaceutický průmysl budoucnosti
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Přesný, opakovatelný výkon, rychlé a snadné nastavení a programování, pouzdro z nerezové oceli s krytím IP66
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
Vysoce přesný stolní čerpací systém s krytím IP66 z nerezové oceli pro dávkování, dávkování a plnění/finišování
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
Vysoká přesnost, opakovatelná regulace průtoku a spolehlivý výkon - to vše můžete mít v jednom malém prostoru
Služby na míru a nástroje
Řešení na míru
Spolupráce při řešení čerpadel vyrobených na míru – realizace nápadů již více než 50 let.
Další informace
Hadice řezané na míru
Jsme flexibilní, abychom vyhověli vašim potřebám a ušetřili vám čas i peníze. Zvolte si typ hadice, délku a množství.
Další informace
MasterflexLive®
S MasterflexLive® budete mít možnost monitorovat vaše čerpadla v reálném čase.
Další informace
Jednorázová řešení Masterflex
Váš zdroj jednorázových sterilních sestav pro biologické zpracování
Další informace
Potřebujete více informací nebo pomoc s výběrem toho pravého produktu pro vaši aplikaci?
Naši odborníci vám rádi pomohou.