Průvodce výběrem vedení pro čerpadla a systémy pro manipulaci s kapalinami
Správné čerpadlové hadice jsou při sestavování čerpacího systému určeného ke zpracování tekutin klíčové. Před výběrem zvažte všechny aspekty vaší aplikace: chemickou kompatibilitu, provozní teplotu, tlak, potřebná regulační schválení, propustnost plynů v hadicích a požadavky na čištění/sterilizaci.
Níže uvedený průvodce výběrem hadic vám pomůže vybrat hadice vhodné pro vaši aplikaci. Tabulky chemické kompatibility a souhrn chemické odolnosti uvedené níže slouží pouze jako vodítko k výběru. Chemická odolnost a opotřebení hadic se může lišit v závislosti na použití. Vybrané hadice vždy nejprve otestujte za skutečných podmínek.
Jsme tu od toho, abychom vám pomohli vybrat ty správné hadice pro vaše čerpadla a s ohledem na vaše požadavky v oblasti manipulace s kapalinami. Podrobnosti o chemických klasifikacích a složeních se dozvíte níže.
Klasifikace chemické odolnosti
A – Po 30 dnech nepřetržitého kontaktu nedošlo k poškození.
B – Po 30 dnech nepřetržitého kontaktu je znatelné malé nebo žádné poškození.
C – Po 7 dnech nepřetržitého kontaktu je znatelný určitý vliv působení chemikálie. Vlivy působení chemikálie mohou zahrnovat: praskání, mikropraskliny, ztrátu pevnosti, změnu barvy, měknutí nebo bobtnání. Měknutí nebo bobtnání je v určitých případech vratné.
D – Nedoporučuje se pro nepřetržité použití. Může dojít k okamžitému poškození.
„_“ – Údaje z testování nejsou k dispozici nebo nejsou použitelné.
Složení | Provozní teplota |
Osvědčení pryskyřice |
Tvrdoměr | Souhrn odolnosti vůči chemikáliím | Propustnost (přibližně)† Jednotky: {cc-mms-cm2-cm Hg} × 10-10 |
||||||||
Kyseliny, slabé |
Kyseliny, silné |
Zásady, slabé |
Zásady, silné |
Ozón | UV světlo |
CO2 | H2 | O2 | N2 | ||||
Bev-A-Line® IV | −51 až 71 °C | FDA, USP, USDA, | 80 (D) | B | D | B | B | D | – | – | – | – | – |
Bev-A-Line® V | −51 až 93 °C | NF | 80 (D) | B | B | B | B | D | – | – | – | – | – |
Bev-A-Line® XX | −51 až 71 °C | FDA*, NSF* | 55 (D) | C | D | C | D | C | A | – | – | – | – |
C-FLEX® | −73 až 135 °C | FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | A | A | A | A | – | B | – | – | 150 | – |
Chemfluor®367 | −240 až 260 °C | FDA | 58 (A) | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
Měď | −53 až 204 °C | Žádné | – | D | D | C | C | A | A | – | – | – | – |
EPDM, potravinářská kvalita, potažené PTFE, vyztužené drátkem |
−40 až 148 °C | FDA, USDA, 3A | – | A | B | A | A | – | – | – | – | – | – |
ETFE | −101 až 150 °C | GMP | 75 (D) | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
FEP | −270 až 205 °C | FDA, USP, GMP | 55 (D) | A | A | A | A | A | A | 5,9 | 1,3 | 14 | 2,0 |
Gumová pryž | −26 až 70 °C | GMP | 35 (A) | A | D | A | B | C | D | 1311 | 492 | 307 | 118 |
Hypalon® | 4 až 104 °C | Žádné | 70 (D) | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kynar® | −40 až 127 °C | FDA, USP, USDA | 80 (D) | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
MFA | −75 až 250 °C | USP | 59 (D) | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
Norprene® | −60 až 135 °C | GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | – | 80 | 200 |
Norprene® potravinářské kvality | −51 až 135 °C | FDA, NSF, GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | – | 80 | 200 |
Norprene® tlak | −51 až 135 °C | FDA, 3A, NSF | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | – | 80 | 200 |
Nylon | −51 až 93 °C | Žádné | – | A | D | A | C | C | D | 20 | 19 | 5,4 | 1,1 |
PEEK | Až 100 °C | Žádné | – | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
PFA | −195 až 260 °C | FDA, USP, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
PFA-450, vysoká čistota | −195 až 260 °C | FDA, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
PharMed® | −59 až 135 °C | FDA, USP, NSF, GMP | 64 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | – | 80 | 200 |
Polyetylen | −73 až 80 °C | FDA, USDA | 50 (D) | A | D | B | B | B | A | 280 | – | 60 | 20 |
Polyetylen, potažený FEP |
−73 až 80 °C | FDA, GMP | – | A | A | A | A | A | A | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Polyimid | −250 až 480 °C | USP, NEMA | – | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
Polypropylen | 0 až 121 °C | FDA, USDA | 75 (D) | A | D | B | B | C | D | 90 | – | 25 | 4 |
Polyuretan (čirý, světle modrý) |
−40 až 82 °C | Žádné | 95 (A) | B | D | B | B | A | – | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
Polyuretan (červený, zelený, modrý, černý) |
−57 až 85 °C | Žádné | 95 (A) | B | D | B | B | A | – | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
PTFE | −240 až 260 °C | FDA, USP, GMP | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | – | – | 1,0 |
PTFE barevně rozlišený |
−240 až 260 °C | Žádné | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | – | – | 1,0 |
PVC | −12 až 60 °C | Žádné | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | – | – | 1,0 |
PVC Bubble® | −21 až 82 °C | Žádné | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 1305 | – | 1345 | – |
PVC potravinářské kvality | −12 až 60 °C | FDA, 3A, USDA | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | – | – | 1,0 |
PVC, vyztužené | −21 až 82 °C | FDA, USDA, NSF, 3A | 65 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | – | 36 | – |
PVC vyztužené drátkem |
−4 až 65 °C | FDA, USDA, 3A, NSF | 70 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | – | 36 | – |
Silikon, tvrzený peroxidem |
−51 až 238 °C | FDA, USP, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | – | 20132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikon, tvrzený platinou |
−51 až 238 °C | FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | – | 20132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikon vyztužený peroxidy |
−51 až 204 °C | FDA, USP, GMP | 60 (A) | B | D | A | A | A | – | 20132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Nerezová ocel, 316 | −53 až 289 °C | Žádné | – | A | B | A | C | A | A | – | – | – | – |
Tygon®, potažený FEP |
−40 až 82 °C | FDA*, USP*, GMP | 67 (A) | A | A | A | A | B | B | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Tygon® pro paliva/maziva |
−37 až 74 °C | GMP | 57 (A) | B | C | C | D | A | A | 100 | – | 12 | 22 |
Tygon® pro potravinářství a nápojářství |
−45 až 74 °C | FDA, NSF, 3A | 63 (A) | A | B | A | B | B | D | 270 | – | 30 | 60 |
Tygon® vysoká čistota |
−70 až 52 °C | FDA, USP, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | – | 135 | 45 |
Tygon® vysoce čisté, vyztužené |
−70 až 52 °C | FDA, NSF, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | – | 135 | 45 |
Tygon® pro laboratoře, podtlakové |
−50 až 74 °C | FDA, GMP | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 360 | – | 40 | 80 |
Tygon® LFL |
−50 až 74 °C | FDA, USP, GMP | 56 (A) | A | A | A | B | – | – | – | – | – | – |
Tygon® tlakové |
−44 až 74 °C | FDA, 3A, NSF | 65 (A) | A | A | B | A | – | – | 2700 | – | 600 | 300 |
Tygon® sanitární silikon, tlakové |
−51 až 160 °C | FDA, USP, NSF, GMP | 70 (A) | B | D | A | A | A | – | – | – | – | – |
Tygon® silikon |
−80 až 200 °C | FDA, USP, NSF, GMP | 50 (A) | A | C | A | A | B | B | – | – | – | – |
Tygon® vysoká chemická odolnost |
−78 až 52 °C | GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 4840 | – | 980 | 350 |
Tygothane® tlakové |
−73 až 82 °C | FDA, NSF | 82 (A) | C | C | B | D | A | – | 1680 | – | 180 | 60 |
Vinyl | −43 až 82 °C | GMP | 67 (A) | A | D | A | A | C | D | 360 | – | 40 | 80 |
Viton® | −32 až 204 °C | GMP | 75 (A) | A | A | C | D | A | A | 79 | – | 15 | 4,3 |
*Na základě potažení
† Při 25 °C
Bev-A-Line – Reg. ochranná známka Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble – Reg. ochranná známka Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane – Reg. ochranná známka Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX – Reg. ochranná známka Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton – Reg. ochranná známka DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex – Reg. ochranná známka Elf Atochem North America
PTFE – Reg. ochranná známka E. I. DuPont de Nemours & Co.
Čerpadlové hadice pro širokou škálu aplikací a trhů
Čerpadlové hadice se používají pro celou řadu aplikací, na celé řadě trhů a v mnoha odvětvích, například:
- Řešení, produkty a zdroje pro výzkum v oblasti přírodních věd
- Chromatografie a hmotnostní spektrometrie
- Analytická chemie
- Biofarmaceutická výroba
- Bezpečnost
- Řešení pro kontrolovaná prostředí a čisté prostory
Všichni důvěřují čerpadlovým hadicím Masterflex® pro svá specifická použití. Navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte, pokud se chcete dozvědět více.
Průvodce požadovanými hadicemi
Potřebujete další pokyny k výběru hadic pro peristaltická čerpadla? Naši průvodci výběrem hadic Masterflex® vám pomůžou: Další informace o tom, jak přizpůsobit hadice peristaltického čerpadla kapalině, kterou plánujete používat. Jsme tu od toho, abyste se mohli nerušeně věnovat svému výzkumu. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy ohledně čerpadlových hadic.