Peristaltická čerpadla řady Masterflex® Ismatec® Microflow
Mikroprůtok, vysoká přesnost
Přesná kontrola na dosah ruky, ve vaší laboratoři nebo procesu.
Rozsah průtoku: 0,0001 až 365 ml/min
S průtoky od 0,0001 do 365 ml/min vám mikroprůtoková čerpadla Masterflex Ismatec s nízkým průtokem poskytnou přesnou kontrolu.
Mikroprůtoková čerpadla Ismatec jsou ideální pro:
- autoanalýzu
- průtočné cely
- Sipper
- OEM
- aplikace s nízkým průtokem a přenosem
Nabízejí nejnovější technologie, včetně MasterflexLive, snadné ovládání a výměnu hadic, hospodárnost a malé nároky na údržbu peristaltických čerpadel. S čerpadly Ismatec je možné použít čerpadlové hadice Ismatec pro čisté dráhy toku kapaliny. Výměna hadic je rychlá a snadná. K dispozici je několik složení hadic, aby byla zajištěna kompatibilita s vaší kapalinou.
Čerpadla řady Masterflex Ismatec Microflow a čerpadlové hadice
Proč čerpadla Masterflex Ismatec?
Mezi výhody čerpadel Masterflex Isamatec patří:
- Průtoky již od 0,0001 ml/min
- Vysoce přesné numerické, digitální nebo programovatelné ovládání rychlosti
- Hadice je jediná smáčená část – většina pohonů je vybavena pokročilou technologií MasterflexLive® pro přístup
- Všestranné – jedno-, dvou- nebo vícekanálové varianty hlav
- Většina pohonů má 2 roky záruku – registrovaný dodavatel podle ISO 9000
- Další technologie čerpadel
Nepřetržitý režim
Časovaný režim
Objemový režim
Vzdálený režim
Kalibrace hadice
Naše intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky:
- Kontrola šarží a interval/čas vypnutí v objemových a časovaných režimech
- Flexibilní ovládání provozu přes obrazovku a analogové dálkové ovládání (monitorování přes MasterflexLive)
- Síťové připojení přes standardní Ethernet (RJ45) nebo připojení přes Wi-Fi
- Připojení USB umožňuje stažení aktualizací firmwaru čerpadla
Doporučená snadno použitelná čerpadla Ismatec
Mezi naše doporučené produkty patří kromě dalších peristaltických čerpadel ISMATEC®:
Čerpadla Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex od společnosti Avantor®
Všestranná čerpadla pro přesné dodávání kapalin s nízkým průtokem – k dispozici je intuitivní rozhraní dotykové obrazovky.
- Kompaktní stolní čerpadla optimalizují snadné použití, přesnost a spolehlivost
- 5" (12,7cm) kapacitní dotykový displej TFT/RGB pro ostré rozlišení a široký pozorovací úhel
- Flexibilní provozní ovládání přes obrazovku nebo analogové dálkové ovládání
- Režimy kontinuálního chodu, dávkování objemu a dávkování v časových intervalech – dávkové řízení a intervaly/časy vypnutí v objemově a časově rozlišených režimech
- Čerpadlo umožňuje ukládat a načítat běžně používané dávkovací programy pro rychlé nastavení
- V režimu objemového dávkování jsou k dispozici funkce zamezení odkapávání a náběhu rychlosti – zajišťují přesnost a minimalizují ztráty vzorku
- Hlava čerpadla Miniflex umožňuje použití kontinuálních hadic, které vytváří pro kapaliny čisté, ničím nerušené dráhy
- Tříúrovňový přístup uživatelů – dává vám možnost řídit, kdo a na jaké úrovni může čerpadlo obsluhovat
MasterflexLive® je zabezpečená cloudová platforma pro monitorování čerpadel Masterflex, která vám zasílá upozornění na parametry čerpadla v reálném čase – včetně rychlosti, průtoku, objemu dávkování a dalších údajů. Můžete sledovat kritické procesy 24 h denně, 7 dní v týdnu, aniž byste na místě potřebovali personál, a o provozních podmínkách a chybových hlášeních budete informováni pomocí push oznámení.
Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo standardního ethernetového konektoru (RJ45) na zadní straně jednotky. Připojení USB umožňuje do čerpadla nahrát stáhnutelné aktualizace firmwaru.
Hlava čerpadla Miniflex je vybavena širokým okluzním úhlem, který zabraňuje zpětnému toku kapaliny až do jmenovitého tlaku hadice. Samomazné termoplastické polyesterové válečky mají nízké tření a dlouhou životnost. Tím je zajištěn plynulý chod a dlouhá životnost.
Vysoce přesná vícekanálová peristaltická čerpadla Masterflex® Ismatec® IPC, Avantor®
V nové generaci čerpadel Masterflex Ismatec IPC získáte flexibilní a všestranný vícekanálový čerpací systém, od kterého můžete očekávat přesnost a opakovatelnost až ve 24 synchronních kanálech s ohledem na vyšší průchodnost a výkon. Skvěle se hodí pro autoanalýzu, reaktorové studie, nasazování buněčných linií a výzkum.
- Nerezový planetový pohon s 8 válečky snižuje pulzace, zpřesňuje průtok a prodlužuje životnost hadiček.
- Nový intuitivní 12,7cm (5") kapacitní dotykový displej TFT/RGB umí zprostředkovat ostré rozlišení a široký pozorovací úhel.
- Ovládání probíhá flexibilně přes displej nebo dálkové ovládání (analogové dálkové ovládání, sériové ovládání či EtherNet/IP)
- Přístup uživatelů ve třech úrovních – máte kontrolu nad tím, kdo a na jaké úrovni může čerpadlo obsluhovat
- Pro čerpadlo můžete uložit a načíst až 50 běžně používaných dávkovacích programů, ať je nastavení při ruce
- Na výběr máte mezi režimy nepřetržitého chodu, dávkování objemu a času, včetně dávkového řízení a intervalů / vypínacích časů
Tato vícekanálová čerpadla Ismatec® IPC jsou vybavena planetovými převodovkami, které souběžně pohánějí osm nerezových válečků a zajišťují plynulé otáčení a přesný průtok kapaliny. Intuitivní dotykový displej zobrazuje průtok nebo otáčky, umožňuje snadnou kalibraci a nabízí konfigurovatelné režimy dávkování podle objemu nebo času. Objemové dávkování přichází s jedinečným systémem polohování válečků, který je zárukou opakovatelnosti.
Velikosti hadiček a složení v jednotlivých kanálech je možné kombinovat s ohledem na vaši aplikaci. Přiložené kazety Click’n’go™ nabízejí díky funkci automatické okluze jednodušší použití, reprodukovatelné výsledky a nabudete muset tolik vyměňovat hadičky.
Peristaltická čerpadla Masterflex® Ismatec® Reglo s nezávislou regulací kanálu (ICC) od společnosti Avantor®
Nezávislá regulace průtoku a směru každého kanálu prostřednictvím klávesnice nebo počítače.
- Průtok 0,001 až 43 ml/min na kanál – průtok závisí na otáčkách pohonu, válečcích a velikosti hadic
- Rozhraní USB pro rychlé připojení k počítači
- Rozhraní USB pro rychlé připojení k počítači
Tato vícekanálová peristaltická čerpadla umožňují individuálně regulovat průtok a směr v každém kanálu přes intuitivní klávesnici nebo počítač – jedno jediné kompaktní zařízení, ale výrazně vyšší možnosti čerpání „od stolu“! Čerpadlo umožňuje nepřetržité čerpání nebo přesné dávkování s možností obousměrného průtoku v každém kanálu. Nezávislá kalibrace kanálu navíc minimalizuje rozdíly mezi hadicemi, což vede k vysoce přesné kalibraci.
Digitální vícekanálová čerpadla Masterflex® Ismatec® Reglo od společnosti Avantor®
Všestranná čerpadla pro přesné dodávání kapalin s nízkým průtokem – vše se ovládá přes intuitivní rozhraní dotykové obrazovky.
- Kompaktní stolní čerpadla optimalizují snadné použití, přesnost a spolehlivost
- 5" (12,7cm) kapacitní dotykový displej TFT/RGB pro ostré rozlišení a široký pozorovací úhel
- Flexibilní provozní ovládání přes obrazovku nebo analogové dálkové ovládání
- Režimy kontinuálního chodu, dávkování objemu a dávkování v časových intervalech – dávkové řízení a intervaly/časy vypnutí v objemově a časově rozlišených režimech
- Čerpadlo umožňuje ukládat a načítat běžně používané dávkovací programy pro rychlé nastavení
- V režimu objemového dávkování jsou k dispozici funkce zamezení odkapavání a náběhu otáček – zajištění přesnosti a minimalizace ztráty vzorku
- Modely kazetových čerpadel jsou kompatibilní s hadicemi se třemi zarážkami pro snadné zavedení a bezpečné upevnění
- Tříúrovňový přístup uživatelů – dává vám možnost řídit, kdo a na jaké úrovni může čerpadlo obsluhovat
MasterflexLive® je zabezpečená cloudová platforma pro monitorování čerpadel Masterflex. Zasílá vám upozornění na parametry čerpadla v reálném čase – včetně rychlosti, průtoku, objemu dávkování a dalších údajů. Můžete sledovat kritické procesy 24 h denně, 7 dní v týdnu, aniž byste na místě potřebovali personál, a o provozních podmínkách a chybových hlášeních budete informováni pomocí push oznámení.
Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo standardního ethernetového konektoru (RJ45) na zadní straně jednotky. Konektor pro USB umožňuje do čerpadla nahrát aktualizace firmwaru.
Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo standardního ethernetového konektoru (RJ45) na zadní straně jednotky. Konektor pro USB umožňuje do čerpadla nahrát aktualizace firmwaru.
Čerpadlové systémy Masterflex® Ismatec® Microflex s plynule měnitelnými otáčkami od společnosti Avantor®
Snadno použitelná čerpadla s nízkým průtokem mají reverzibilní, dálkově ovládané funkce start/stop a umožňují rychlou výměnu hadic.
- Hlava čerpadla z polyfenylsulfidu (PPS), acetalu a kopolyesteru se čtyřmi válečky z nerezové oceli (SS)
- Čerpadla jsou kompatibilní s hadicemi souvislé délky, které vytvářejí čisté, ničím nerušené průtoky bez šroubení.
- Samostatná jednootáčková regulace otáček a přepínač se třemi polohami (doleva/vyp./doprava) se zeleným LED indikátorem napájení – zachovává otáčky při zapnutí/vypnutí čerpadla nebo při zpětném chodu.
- Reverzibilní stejnosměrný motor s permanentním magnetem, proplachování kapaliny před nebo po čerpání, čerpání kapaliny v obou směrech.
- Dálkové ovládací přípojky na zadní straně čerpadla, spuštění/zastavení čerpadla pomocí kontaktního spínače.
Tato snadno použitelná čerpadla se vyznačují reverzibilním čerpáním, možností dálkového ovládání a rychlou výměnou hadic. Jsou ideální pro konzistentní přívod kapaliny do analyzátorů a v dalších aplikacích laboratorního čerpání s nízkým průtokem. Rychloupínací hlava čerpadla Microflex disponuje průměrnou fixní okluzí pro hadice. Okluzi není třeba nijak korigovat.
Služby na míru a nástroje
Řešení na míru
Spolupráce při řešení čerpadel vyrobených na míru – realizace nápadů již více než 50 let.
Další informace
Hadice řezané na míru
Jsme flexibilní, abychom vyhověli vašim potřebám a ušetřili vám čas i peníze. Zvolte si typ hadice, délku a množství.
Další informace
MasterflexLive®
S MasterflexLive® budete mít možnost monitorovat vaše čerpadla v reálném čase.
Další informace
Jednorázová řešení Masterflex
Váš zdroj jednorázových sterilních sestav pro biologické zpracování
Další informace
Potřebujete více informací nebo pomoc s výběrem toho pravého produktu pro vaši aplikaci?
Naši odborníci vám rádi pomohou.