Nedostatek siloxanu – alternativní řešení hadic
Možná víte, že v současné době existuje celosvětový nedostatek siloxanu, který si způsobuje omezení nabídky a celosvětový růst cen silikonu.
Nejnovější informace naznačují potenciální víceletý nebo dlouhodobý problém ovlivňující globální dodávky surových materiálů pro výrobu silikonu. Bohužel jsme si nyní vědomi dopadu na naši schopnost dodat vám silikonové hadice včas a za naše současné ceny.
Masterflex nabízí širokou škálu řešení hadic, která splní vaše potřeby. Všechny níže uvedené formulace jsou biokompatibilní USP třídy VI, mají certifikaci podle FDA 21 CFR 177.2600 a mají také vyhotovenou validační dokumentaci. Pokud si nejste jisti dalším postupem nebo potřebujete pomoc, kontaktujte naše specialisty na aplikace.
Naše nejlepší hadice pro aplikace vyžadující vysokou čistotu
Hadice čerpadla Masterflex Puri-Flex:
- V klíčových výkonnostních testech překonává silikon
- Vždy skladem
- Tepelně spojitelné a svařitelné
- Nízká extrahovatelnost nebo vyluhovatelnost látek
- Nízká spalace (uvolňování částic) do produktů
- Nízké vázání proteinů
Pro sběr buněk, systémy pro zpracování média a procesní linky bioreaktorů.
PURI-FLEX™
Prémiové průsvitné hadice Masterflex nabízí oproti silikonu mnohem nižší spalaci a delší čerpací životnost.
Další skvělé alternativy silikonových hadic:
Pro přípravu pufrů a médií, jednorázové sestavy a aseptické spojování/svařování.
Pharmed™
Populární varianta neprůhledných hadic v komunitě biologického zpracování. Pharmed™ je netoxický, nehemolytický, tepelně spojitelný a svařitelný.
Koupit hadice Pharmed
Pro výrobu vakcín a filtraci a fermentaci ve výrobě.
PHARMAPURE®
Nejčistější nabízená formulace, tato neprůhledná formulace s ultra nízkou spalací je ideální volbou pro aseptické aplikace a biologické zpracování.
Koupit hadice PHARMAPURE
Pro speciální chemickou výrobu/zpracování a diagnostické testování.
CHEM-DURANCE® BIO
Když potřebujete chemickou a biologickou kompatibilitu s extra nízkou spalací, neexistuje lepší volba. Neprůhledné hadice.
Koupit hadice CHEM-DURANCE BIO
Právní doložka: Tyto formulace hadic Masterflex jsou biologicky kompatibilní, mají certifikaci podle FDA 21 CFR a USP třídy VI a na vyžádání je k dispozici také validační dokumentace. Upozorňujeme, že tyto formulace jsou pouze navrhované alternativy; před použitím ve vašem provozu vždy proveďte test vhodnosti zvolených hadic.