Průvodce srovnáním a výběrem digitálních pohonů Masterflex
Masterflex nabízí digitální pohony vhodné právě pro váš výrobní proces nebo výzkumné aplikace. Ať už potřebujete standardní pohon, pohon s bezpečnostním čidlem pro detekci otevřené hlavy, pohon kompatibilní s počítačem, síťový/počítačový pohon s Bluetooth® a sítí Ethernet nebo sběrnicí Profibus, případně požadujete vzdálené monitorování přes cloud, v nabídce máme digitální čerpadlo, které je pro vaše potřeby vhodné.
Standardní digitální pohony Masterflex jsou vybaveny vysoce přesným bezúdržbovým motorem a grafickým rozhraním, které usnadňuje nastavení a provoz víc, než kdy dříve. Pro vyšší bezpečnost zvolte standardní pohon Masterflex s čidlem pro detekci otevřené hlavy (ČOH) a získejte jistotu, že se vaše čerpadlo automaticky vypne, pokud je hlava čerpadla otevřená. Pokud potřebujete pohon kompatibilní s počítačem, Masterflex nabízí rozmanité možnosti, které vyhovují rozmanitým potřebám. Pokud zvolíte pohon s cloudovým úložištěm MasterflexLive®, získáte možnost monitorovat vaše čerpadla v reálném čase. Sledovat můžete všechny parametry, včetně rychlosti, průtoku, dávkovaného objemu a dalších. Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy, díky kterým můžete sledovat kritické čerpací procesy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to bez nutnosti být na místě.
Níže uvedenou tabulku použijte pro výběr toho pravého digitálního provozu Masterflex® pro vaši aplikaci:
Standardní digitální modulární; digitální procesy | Standardní digitální s ČOH; digitální procesy s ČOH | Kompatibilní s počítačem | Síť/Bluetooth se protokolem Ethernet/IP | Síť/Bluetooth se sběrnicí Profibus | MasterflexLive® | |
Komunikace – I/O | ||||||
Analogový I/O signál | • | • | • | • | • | • |
Čidlo otevřené hlavy / netěsnosti | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet – Telnet | • | • | • | |||
Cloudové úložiště (MasterflexLive) | • | |||||
Analogový I/O signál | Vstup: regulace otáček v rozsahu 0 až 20 mA, 4 až 20 mA, 0 až 10 V (škálovatelné); Start/Stop, CW/CCW a plnění přes kontaktní uzávěr; výstup: 0 až 20 mA, 0 až 10 V; TTL puls (tach.); kontakt běžícího pohonu; indikátor interního/externího režimu | |||||
Čidlo otevřené hlavy / netěsnosti | Konektor na přední straně pohonu umožňuje přímé připojení čidla pro detekci otevřené hlavy (ČOH) / netěsnosti | |||||
RS-232 | Ovládání všech parametrů čerpadla pomocí počítače a sériových příkazů přes 9pinový sériový konektor | |||||
USB | Ovládání všech parametrů čerpadla pomocí počítače a sériových příkazů přes USB konektor | |||||
BluetoothLE | Ovládání všech parametrů čerpadla, ukládání a vyvolávání dávkovacích programů, monitorování stavu čerpadla prostřednictvím vlastní i-OS ovládací aplikace (vyžaduje, aby byl telefon nebo tablet v dosahu signálu BluetoothLE, přibližně do 25 m). | |||||
Ethernet/IP nebo Profibus |
Přímé rozhraní buď se sítí pro řízení procesů prostřednictvím protokolu Ethernet/IP nebo sběrnice Profibus (pomocí PLC, SCADA nebo podobných); umožňuje ovládání všech parametrů čerpadla přes síťové rozhraní. | |||||
Ethernet – Telnet | Ovládání všech parametrů čerpadla prostřednictvím obousměrné vnitřní sítě nebo počítače pomocí ASCII příkazů přes síťový kabel s koncovkou RJ-45. | |||||
Cloudové úložiště (MasterflexLive) | Monitorování stavu čerpadla pomocí vlastní cloudové aplikace; umožňuje přijímání push notifikací o stavu čerpadla prostřednictvím e-mailu nebo SMS, vyžaduje připojení pohonu k internetu pomocí standardního kabelu s koncovkou RJ-45 (všechny) nebo Wi-Fi (pouze řada 78018-xx). | |||||
Standardní digitální modulární; digitální procesy | Standardní digitální s ČOH; digitální procesy s ČOH | Kompatibilní s počítačem | Síť/Bluetooth se protokolem Ethernet/IP | Síť/Bluetooth se sběrnicí Profibus | MasterflexLive® | |
Vztahuje se na následující SKU | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |