Čerpadlový systém Masterflex® L/S® MasterSense™ pro plnění a dokončení, s hlavou Masterflex® Ultrapharm™
Přesnost je mimořádně důležitá, když se každá kapka počítá
Masterflex® L/S® Čerpadlový systém MasterSense™ pro plnění a dokončení, s hlavou čerpadla Masterflex® UltraPharm™
Začněte nakupovatFunkce, díky kterým bude váš proces snadný
Ideální pro sanitární prostředí –
skříň pohonu z leštěné nerezové oceli 316 stupeň krytí, IP66 a NEMA 4X pro omyvatelnost
Snadno čitelná a ovladatelná dotyková obrazovka, a to i v rukavicích. Vytvořte, uložte a vyvolejte čerpací programy prostřednictvím uživatelsky přívětivých nabídek.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, s možností MasterflexLive, vzdálené analogové zapnutí/vypnutí znamenají možnosti konektivity a ovládání, které vyhovují vašim potřebám.
DALŠÍ INFORMACE
maximální otáčky 250 ot/min; dávkovací objemy od <0,5 ml do >500 ml
ZOBRAZIT SPECIFIKACE
Tichý provoz snižuje dodatečný hluk v provozu nebo v laboratoři
Hlava čerpadla z nerezové oceli 316 je autoklávovatelná; testováno na 10 cyklů bez ztráty výkonu v oblasti průtoku nebo přesnosti
Odsazené válečky a planetární převody zajišťují přesné dávkování (±0,5 %), nízkou pulzaci a dlouhou životnost hadic
Šetrné k hadicím – snižuje odpor hadic, čímž prodlužuje životnost hadic a snižuje riziko předčasného selhání.
Sestavy hadic Masterflex typu dvojitého Y zajišťují správnou retenci, opakovatelnost a přesnost
PROCHÁZET NABÍDKU HADIC VE TVARU DVOJITÉHO Y
Nepřetržitý režim
Časovaný režim
Objemový režim
Vzdálený režim
Kalibrace hadice
Uživatelský přístup
Výhody hlavy čerpadla s planetárním systémem pohonu
S planetárním systémem pohonu je každý váleček poháněn přímo centrálním kolem. Tento mechanismus zabraňuje vzniku axiálního dvojčinného tření na hadici, což prodlužuje životnost hadice, snižuje pulzaci a poskytuje vysokou opakovatelnost.
Hlava čerpadla vytváří šetrné, nízké pulzy a vysoce přesné dávkování a průtok, kterým je zajištěna optimální integrita a jednotnost. Hlava čerpadla, navržená s odsazenými válečky, poskytuje lineární průtok v celém rozsahu průtoku. Zatímco jeden váleček nasává kapalinu jednou větší hadice typu dvojitého Y, druhý ji tlačí druhou větví. Duální kanály také umožňují nižší rychlost otáček, díky kterým lze dosáhnout „jednokanálových“ průtoků. Nižší rychlost otáček znamená nižší smykové napětí pro udržení integrity kapaliny a molekul.
Nastavení je hračka
Intuitivní rozhraní dotykové obrazovky, a to i v rukavicích
- Snadné nastavení a programování
- 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s jasným širokým pozorovacím úhlem
- Nastavení parametrů jednoduchým dotykem – dokonce i v rukavicích
- Provozní režimy zahrnují nepřetržitý provoz, dávkování podle objemu a dávkování podle času
- Kontrola šarží a interval/čas vypnutí v objemových a časovaných režimech
- V objemovém režimu jsou k dispozici funkce proti odkapávání a stupňování rychlost pro zajištění přesnosti a minimalizaci ztráty vzorku
- Jednoduše uložte a vyvolejte až 50 běžně používaných protokolů, každý s jedinečným názvem
- Zjistěte, kdy jste dosáhli cíle – grafický indikátor vás upozorní na dokončení optimální kalibrace vložené hadice
Pokročilé možnosti připojení a ovládání
Monitorování odkudkoli
MasterflexLive
- MasterflexLive je naše bezpečná cloudová platforma pro vzdálené monitorování všech parametrů čerpadel Masterflex v reálném čase
- Monitorujte kritické procesy běžící 24/7 bez nutnosti přítomnosti obsluhy přímo na místě
- Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy
Flexibilní konektivita
- Na výběr máte ze tří možností připojení – EtherNet/IP, Profibus nebo MasterflexLive®
- Tříúrovňový přístup k funkcím čerpadla – tato možnost slouží k ochraně vašeho procesu tím, že vám poskytuje kontrolu nad tím, kdo může čerpadlo obsluhovat a na jaké úrovni
- Bezdrátové aktualizace firmwaru – automaticky vám umožní plně využít budoucí vylepšení
- Připojení k internetu přes Wi-Fi nebo standardní ethernetový (RJ45) konektor na zadní straně pohonu
Dokonalé čerpadlo pro vysoce přesné aplikace zahrnující plnění/dokončování
Díky nekontaminujícímu provedení, nízkému střihovému napětí a neinvazivnímu použití je toto čerpadlo ideální pro biofarmacii a zdravotnictví.
Tříúrovňový přístup a možnost ukládat a vyvolávat programy zajišťují, že váš proces bude plynulý, bezpečný a přesný.
Náš sortiment formulací hadic zajišťuje kompatibilitu kapalin a potřebná schválení regulačních orgánů.
Přesně vyrobené hadice čerpadla vám poskytnou přesnost a spolehlivost v kritických procesních aplikacích.
Kompletní specifikace a informace o produktu |
||||
![]() |
![]() |
|||
Položka č. | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Rozsah průtoku | 0,007 až 635 ml/min | 0,193 až 998 ml/min | ||
Hlava čerpadla Masterflex Ultrapharm | pro přesné hadice, s čidlem otevřené hlavy, skříň/rotor z nerezové oceli | pro vysoce výkonné přesné hadice, s čidlem otevřené hlavy, skříň/rotor z nerezové oceli | ||
Použitelné velikosti hadic | Hadice L/S® typu dvojitého Y, velikost 13, 14, 16, 25, 17 | Hadice L/S® typu dvojitého Y, velikost 15, 24, 35 | ||
Specifikace čerpadla |
||||
Schválení agenturami | UL, cUL, CE | |||
Přesnost regulace otáček (rozlišení) | ±0,1 % (0,1 ot/min při 250 ot/min) | |||
Záruka | 2 roky | |||
MasterflexLive | Vzdálené monitorování všech parametrů čerpadla. Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy, díky kterým můžete sledovat kritické procesy čerpadla 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – bez nutnosti být na místě. | |||
Ethernet/IP nebo Profibus |
Přímé rozhraní buď se sítí pro řízení procesů prostřednictvím Ethernetu/IP nebo sběrnice Profibus (pomocí PLC, SCADA nebo podobných); umožňuje ovládání všech parametrů čerpadla přes síťové rozhraní. | |||
Počet válečků | 8 | |||
Reverzibilní | Ano | |||
Displej | 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s přepínáním v rovině (široký pozorovací úhel); 800 x 480 pixelů | |||
Digitální dávkování | Ano | |||
Externí řízení – vstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; start/stop, směr (po nebo proti směru hodinových ručiček), plnění přes kontaktní uzávěr | |||
Externí řízení – výstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; tach. výstup (otevřený kolektor), snímač běžícího motoru, otevřené hlavy, místní/vzdálené ovládání, všeobecný alarm | |||
Motor | Bezkartáčový stejnosměrný s kodérem; nepřetržitý provoz; reverzibilní; 75 W | |||
Čidlo otevřené hlavy | Ano; prodlužovací kabel součástí balení | |||
Materiály skříně | Nerezová ocel 316 | |||
Klasifikace krytu | IP66 / NEMA 4X | |||
Rozměry (D x Š x V) | 33 × 23,6 × 27,9 cm | |||
Přepravní hmotnost | 18,5 kg | |||
Napájení | 90 až 260 VAC, 50/60 Hz |