Procesní pohony Masterflex® L/S® MasterSense™ BioPharma
Take your process to the next level
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Nepřetržitý režim
Časovaný režim
Objemový režim
Vzdálený režim
Kalibrace hadice
Uživatelský přístup
Nastavení je hračka
Intuitivní rozhraní dotykové obrazovky, a to i v rukavicích
- Snadné nastavení a programování
- 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s jasným širokým pozorovacím úhlem
- Nastavení parametrů jednoduchým dotykem – dokonce i v rukavicích
- Provozní režimy zahrnují nepřetržitý provoz, dávkování podle objemu a dávkování podle času
- Kontrola šarží a interval/čas vypnutí v objemových a časovaných režimech
- V objemovém režimu jsou k dispozici funkce proti odkapávání a stupňování rychlost pro zajištění přesnosti a minimalizaci ztráty vzorku
- Jednoduše uložte a vyvolejte až 50 běžně používaných protokolů, každý s jedinečným názvem
- Zjistěte, kdy jste dosáhli cíle – grafický indikátor vás upozorní na dokončení optimální kalibrace vložené hadice
Pokročilé možnosti připojení a ovládání
Monitorování odkudkoli
MasterflexLive
- MasterflexLive je naše bezpečná cloudová platforma pro vzdálené monitorování všech parametrů čerpadel Masterflex v reálném čase
- Monitorujte kritické procesy běžící 24/7 bez nutnosti přítomnosti obsluhy přímo na místě
- Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy
Flexibilní konektivita
- Vaše možnosti připojení – MasterflexLive®, Ethernet/IP nebo Profibus
- Tříúrovňový přístup k funkcím čerpadla – tato možnost slouží k ochraně vašeho procesu tím, že vám poskytuje kontrolu nad tím, kdo může čerpadlo obsluhovat a na jaké úrovni
- Bezdrátové aktualizace firmwaru – automaticky vám umožní plně využít budoucí vylepšení
- Připojení k internetu přes Wi-Fi nebo standardní ethernetový (RJ45) konektor na zadní straně pohonu
Dokončete svůj čerpací systém
Vyberte si z 9 čerpadlových hlav a více než 20 formulací hadic, díky kterým vytvoříte čerpadlo, které bude dokonale vyhovovat vašemu procesu
Díky nekontaminujícímu provedení, nízkému střihovému napětí a neinvazivnímu použití je toto čerpadlo ideální pro biofarmacii a zdravotnictví.
Tříúrovňový přístup a možnost ukládat a vyvolávat programy zajišťují, že váš proces bude plynulý, bezpečný a přesný.
Náš sortiment formulací hadic zajišťuje kompatibilitu kapalin a potřebná schválení regulačních orgánů.
Přesně vyrobené hadice čerpadla vám poskytnou přesnost a spolehlivost v kritických procesních aplikacích.
Kompletní specifikace a informace o produktu |
||||
Typy hlav, které je možné připojit
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
600 ot/min (umožňuje připojení až 2 hlav) |
Kompletní systém Easy-Load 600 ot/min |
Kompletní systém Easy-Load II 600 ot/min |
||
Rozsah průtoku | 0,006 až 3400 ml/min | 0,08 až 480 ml/min | 0,28 až 1700 ml/min | |
Se sítí EtherNet/IP a MasterflexLive | MLFX07576-10 | MLFX77976-00 | MLFX77976-02 | |
Se sběrnicí Profibus nebo MasterflexLive | MLFX07576-12 | MLFX77976-10 | MLFX77976-12 | |
Specifikace pohonu |
||||
Schválení agenturami | UL, cUL, CE | |||
Záruka | 2 roky | |||
MasterflexLive | Vzdálené monitorování všech parametrů čerpadla. Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy, díky kterým můžete sledovat kritické procesy čerpadla 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – bez nutnosti být na místě. | |||
Ethernet/IP nebo Profibus |
Přímé rozhraní buď se sítí pro řízení procesů prostřednictvím Ethernetu/IP nebo sběrnice Profibus (pomocí PLC, SCADA nebo podobných); umožňuje ovládání všech parametrů čerpadla přes síťové rozhraní. | |||
Přesnost regulace otáček (rozlišení) | ±0,1 % (0,1 ot/min při 600 ot/min) | |||
Reverzibilní | Ano | |||
Displej | 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s přepínáním v rovině (široký pozorovací úhel); 800 x 480 pixelů | |||
Digitální dávkování | Ano | |||
Externí řízení – vstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; start/stop, směr (po nebo proti směru hodinových ručiček), plnění přes kontaktní uzávěr | |||
Externí řízení – výstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; tach. výstup (otevřený kolektor), snímač běžícího motoru, otevřené hlavy, místní/vzdálené ovládání, všeobecný alarm | |||
Motor | Bezkartáčový stejnosměrný s kodérem; nepřetržitý provoz; reverzibilní; 75 W | |||
Čidlo otevřené hlavy | Ano; prodlužovací kabel součástí balení | |||
Materiály skříně | Nerezová ocel 316 | |||
Klasifikace krytu | IP66 / NEMA 4X | |||
Rozměry (D x Š x V) | 33 × 23,6 × 27,9 cm | |||
Přepravní hmotnost | 11,794 kg | |||
Napájení | 90 až 260 VAC, 50/60 Hz |