Výrobky DuPont™ Tyvek®
Tyvek® je jedinečná netkaná textilie s inherentní ochranou. Nemá žádný povlak a žádné vrstvy, které by se po čase mohly obrousit nebo opotřebovat – Tyvek® udržuje ochranu nositele během používání. Navrženy pro optimálně vyváženou ochranu, trvanlivost a komfort, ochranné oděvy Tyvek® mají široké uplatnění v mnoha pracovních oblastech. Od stříkání barev po odstraňování olova či azbestu, ergonomický design pomáhá pracovníkům zůstat efektivní a v bezpečí, když dojde ke zhoršení podmínek. Je také zcela bez výplní a aditiv a neobsahuje silikony.
Další informace
Tyvek® 500 Xpert
Představuje nový standard ochrany v kategorii 5 a 6 díky vyšší ochraně a komfortu. Oděvy Tyvek® jsou vyrobeny ze spřádaného polyetylenu s vysokou hustotou, který poskytuje dokonale vyváženou ochranu, trvanlivost a komfort.
Tyvek® 500 Labo
Chrání nositele i procesy v laboratořích a čistém prostředí. Tyvek® propouští vzduch i vodní páry, přesto odpuzuje tekutiny na bázi vody a aerosoly.
Tyvek® 600 Plus
Chrání nositele i procesy v laboratořích a čistém prostředí. Tyvek® propouští vzduch i vodní páry, přesto odpuzuje tekutiny na bázi vody a aerosoly.
Video
Tyvek® znamená rozdíl
DuPont™ Tyvek® představuje dokonale vyváženou ochranu, trvanlivost a komfort.
Literatura
Osobní ochrana DuPont
Katalog produktů