Rukavice DuPont™ Tychem®
I nadále využívejte ochranu, které důvěřujete, až ke konečkům prstů! Nová řada ochranných rukavic od společnosti DuPont, která doplňuje řadu oděvů Tychem. Oblečení poskytující ochranu před chemickými látkami Tychem® od společnosti DuPont je charakteristické spolehlivostí, co se vystavení nebezpečným organickým i neorganickým chemickým látkám týče. Aby zajistila maximální možnou ochranu až ke konečkům prstů, společnost DuPont rozšiřuje řešení v oblasti ochrany před chemickými látkami prostřednictvím nové řady rukavic Tychem®, přičemž nabízí stoprocentní kompatibilitu se svými kombinézami.
DuPont™ Tychem® NP530
Dvakrát máčený neoprén na pryži. Ideální k přesnému úchopu v podmínkách, kde se pracuje s rozpouštědly. Neoprén na pryži je opravdové plus, co se citu v ruce týče, a snižuje únavu ruky.
DuPont™ Tychem® NT430
Hybridní nitril příjemný na dotek. Ideální k práci ve vlhkém a mastném prostředí a k práci s malými částmi. Schváleno k manipulaci s potravinami.
DuPont™ Tychem® NT480
Navrženy tak, aby vydržely a docházelo u nich k menší únavě materiálu. Ideální pro bezpečnou práci ve vlhkém a mastném prostředí. S podšívkou z flocku a ergonomickým designem pro lepší komfort.
DuPont™ Tychem® NT420
Vysoce odolné jednorázové rukavice, chrání před většinou mastných látek a uhlovodíků. Skvělé při práci, kde je potřeba ochrana před chemikáliemi a zároveň se nedotýkat. Doporučené k manipulaci s jídlem, v laboratořích a při práci s malými částmi.
Video
Rukavice DuPont™ Tychem®
Kolekce rukavic Tychem® pro lepší kompatibilitu s naším sortimentem osobních ochranných prostředků.