Oděvy DuPont™ Tychem®
Oděvy DuPont™ Tychem® pro odlehčenou ochranu před chemickými a nebezpečnými biologickými látkami. Ne každé smrtelné nebezpečí má podobu plamenů nebo zbraní. Pokud jde o komplexní ochranu před mírně nebezpečnými chemikáliemi až po toxické plyny a biologické riziko, pracovníci v průmyslu spoléhají na oděvy DuPont™ Tychem®. Tychem® je inovativní řada textilií sestávající z několikavrstvé bariéry, která napomáhá poskytovat ochranu před chemickými a nebezpečnými biologickými látkami. Textilie je nalaminovaná na Tyvek® kvůli pevnosti a představuje robustní řešení s vysokou úrovní chemické bariéry při nezvykle nízké hmotnosti.
Obličejová maska Tychem® 6000 F
Přiléhavý design v kombinaci s důvěrou v ochranu Tychem®. Obličejová maska DuPont™ Tychem® 6000 F. Kombinéza s kapucí s gumovým těsněním na kapuci – pevně přiléhá okolo respirátoru.
Tychem® 2000 C
Oděvy Tychem® 2000 C využívají odolnost tkaniny Tyvek® a polymerní bariérové vrstvy, aby poskytly dobrou bariérovou ochranu proti proniknutí široké škály neorganických chemikálií i nebezpečných biologických látek (i pod tlakem).
Video
Literatura
Osobní ochrana DuPont
Katalog produktů