Výrobky DuPont™ ProShield®
Vyrobeny z jemné tkaniny s vynikající prodyšností, kombinézy ProShield® od společnosti DuPont pomáhají chránit proti částicím, které nejsou nebezpečné, a slabým stříkancům kapaliny.
Další informace
Proshield® 20
Založeno na technologii SMS – lehká, prodyšná kombinéza se základní úrovní ochrany typu 5, 6. Oděvy ProShield® 20 jsou ideální volbou pro ty, kdož hledají ochranu proti nečistotám a špíně při lehké práci a podobných aktivitách.
Proshield® 20 SFR
Řešení k ochraně Vaší osoby i Vašeho nehořlavého pracovního oděvu vespod. Navíc k ochraně proti částicím a omezenému množství stříkající kapaliny nebo sprškám tekutiny na bázi vody poskytuje ProShield® 20 SFR i omezenou ochranu proti šíření plamene
Proshield® 8 Proper
Overaly ProShield® 8 Proper se příjemně nosí, protože materiál umožňuje cirkulaci vzduchu a odpařování vody. ProShield® 8 Proper můžete použít opakovaně a až sedmkrát vyprat.