Peristaltická čerpadla Masterflex® ve výrobě vakcín
Kapalinová řešení pro vaši výrobu vakcín a terapeutik
Optimalizujte své procesy a snižte riziko kontaminace pomocí naší široké škály produktů pro kapalinové systémy od společnosti Masterflex®, Ismatec®, a dalších ověřených značek. Spojte je s intuitivními a přesnými peristaltickými čerpadly a hadicemi, MasterflexLive® vzdáleným monitorováním čerpadel, průtokoměry a ovladači, jednorázovými komponenty a sestavami lahví, a získejte systém pro plynulou výrobu vakcín s jistotou, že cenný produkt bude v bezpečí až do cíle.
Fermentace
Fermentace vytváří proteiny pro terapie v srdci vašeho procesu výroby vakcín nebo terapeutik. Pečlivé monitorování a přesné přidávání média a dalších přísad je nezbytné pro efektivní růst. Zajistěte optimální výkon s naším širokým sortimentem produktů pro manipulaci s kapalinami.
Zobrazit pracovní postup pro fermentaci
Čerpadlo pro podávání médií
Účinné, programovatelné podávání a plnění médií; průtok do 19 l/min
Přečerpávací čerpadlo
krytí IP66 pro omyvatelnost; připojení přes MasterflexLive, EtherNet/IP nebo Profibus; průtok do 42 l/min
Podávací čerpadlo pro kyseliny a zásady
Programovatelné dávkování přípravků na úpravu pH a dalších doplňků; průtok až 3400 ml/min
Čerpadlo pro podávání médií
Přesný přenos a plnění médií pomocí intuitivní dotykové obrazovky; průtok až 3400 ml/min
Podávací čerpadlo pro kyseliny a zásady
Nízkoprůtokové, programovatelné dávkování přípravků na úpravu pH a dalších doplňků; průtok až 365 ml/min
Sběr
Od promývání přes injekci pufru až po filtraci, kroky při sběru začínají oddělovat proteiny od buněk. Podívejte se na naše čerpadla pro možnosti přečerpávání kapalin a také jednorázové linky mezi filtry a nádobami. V závislosti na velikosti vaší výroby mohou naše filtrační produkty také poskytovat kritický výkon ve vašem procesu.
Zobrazit pracovní postup pro sběr
Ultrafiltrační čerpadlo
Sanitární čerpadlo pro aplikace s nízkou pulzací dodává průtok a tlak pro filtraci; průtoky až 3 l/min; tlak až 58 psi (4 bary)
Čerpadlo pro sterilní filtrace
Sanitární čerpadlo pro aplikace citlivé na smykové napětí dodává průtok a tlak pro filtraci; průtok až 14 l/min; tlak až 58 psi (4 bary)
Odstředivé napájecí čerpadlo
Čerpadlo Cytoflow® je ideální pro čerpání živých buněk, velkých molekul a dalších kapalin citlivých na smykové napětí; průtok do 13,6 l/min
Přečerpávací čerpadlo
Čerpadlo Cytoflow je ideální pro čerpání živých buněk, velkých molekul a dalších kapalin citlivých na smykové napětí; průtok do 5 l/min
Vzorkovací čerpadlo
Přesné, programovatelné vzorkování podle objemu nebo času; průtok až 365 ml/min
Purifikace
Oddělte svůj konečný produkt od všech zbývajících kontaminantů a effluvií. Koncentrujte a zdokonalujte proteiny, abyste je připravili pro finální plnění a dokončení produktu. Pro tento pracovní postup je rozhodující izolovaná dráha toku kapaliny peristaltických čerpadel.
Zobrazit pracovní postup pro purifikaci
TF/Filtrace s příčným průtokem
Sanitární čerpadlo pro aplikace s nízkou pulzací dodává průtok a tlak pro filtraci; průtoky až 3 l/min; tlak až 58 psi (4 bary)
Napájecí čerpadlo pro chromatografii
Čerpadlo Cytoflow® je ideální pro čerpání živých buněk, velkých molekul a dalších kapalin citlivých na smykové napětí; průtok do 13,6 l/min
TF/Filtrace s příčným průtokem
Sanitární čerpadlo pro aplikace citlivé na smykové napětí dodává průtok a tlak pro filtraci; průtok až 14 l/min; tlak až 58 psi (4 bary)
Přečerpávací čerpadlo
krytí IP66 pro omyvatelnost; připojení přes MasterflexLive, EtherNet/IP nebo Profibus; průtok do 42 l/min
Vzorkovací čerpadlo
Programovatelné vzorkování podle objemu nebo času; snadná integrace automatizace pomocí sítě EtherNet/IP; průtok do 3400 ml/min
Produkty nezbytné pro proces
Kromě čerpadel a hadic, které vyhovují vašim procesním potřebám, si můžete vybrat ze široké škály jednorázových sestav a komponentů, sestav lahví, průtokových snímačů a čerpadel se vzdáleným monitorováním, abyste váš provoz výroby vakcín probíhal v nepřetržitém provozu bez obav.
Jednorázové sestavy na míru
Služba řezání hadic na míru
Ultrazvukové snímače průtoku Masterflex®
Získejte přesné údaje o průtoku bez přidání nového materiálu do dráhy toku kapaliny; neinvazivní design eliminuje kontakt s pracovní kapalinou
Ovladač snímače průtoku Masterflex
Rozhraní mezi ultrazvukovým snímačem průtoku a čerpadlem Masterflex přijímá vstupní informace z průtokového snímače a poté upravuje rychlost otáček čerpadla na nastavený průtok nebo dávkovaný objem
Sestavy nádob na vzorky
Bezpečně přečerpávejte, odebírejte vzorky a skladujte biofarmaceutické produkty a reagencie
Hadice pro peristaltická čerpadla
Masterflex a Ismatec přesně extrudované a čerpadlem testované formulace navržené pro nejvyšší spolehlivost, předpisovou shodu a sledovatelnost
Sanitární fitinky a svorky
Zajistěte bezpečná a hygienická připojení v kritických procesních aplikacích. Fitinky a svorky ve velikostech potřebných od pilotního provozu až po výrobu