Masterflex v řešeních pro úpravu vody
Technologie peristaltických, pístových a převodových čerpadel Masterflex se běžně používají pro úpravu vody a chemické zpracování.
Kvalita vody je jedním z nejnáročnějších problémů, kterým dnes čelíme. Přibližně 1 procento našich zdrojů vody je sladká voda a jen zlomek z ní je pitný. Aplikace v oblasti chemického zpracování s čerpadly Masterflex zahrnují regulaci rychlosti na přívodu. Aplikace s přívodem reaktantů vyžadují uvolňování chemikálií v reálném čase do reakčních nádob, typicky pro výrobu nebo chemickou syntézu. Zpracování konečného produktu používá dávkovací čerpadla k přesnému dávkování produktu do formy nebo nádoby. Použité chemikálie mohou zahrnovat prakticky jakýkoli chemický prekurzor nebo konečný produkt.
Peristaltická čerpadla Masterflex jsou ideální pro
- Kontaminovanou podzemní vodu
- Vzorkování barelů s chemikáliemi
- Izolaci enzymů
- Průtokovou injekční analýzu
- Zalévání skleníků
- Aplikace hnojiv
- Systémy dodávání pesticidů
- Analýzy odpadních vod/kalů
- Postřiky stromů
- Analyzátory slanosti vody
- Odběr vzorků odpadních vod
Díky čemu je Masterflex nejlepší volbou pro aplikace na úpravu vody
- Široký sortiment materiálů hadic – Kompatibilní s řadou průmyslových chemikálií.
- Nekontaminující – Kapalina se dostane do kontaktu pouze s hadicí.
- Snadné čištění – Pro vyčištění čerpadla stačí vyměnit hadici, dostupné modely s krytím IP66.
- Samonasávací – Sací zdvih až 8,8 m.
- Zvládá viskózní materiály – Přenášejte a dávkujte oleje nebo suspenzní kapaliny.
- Pracuje nasucho – Čerpadlo se nepoškodí, když je ponecháno bez dozoru.
- Reverzibilní – Vypouštějte a odebírejte vzorky pomocí jednoho čerpadla.
- Modulární design – Kombinujte hlavy čerpadel, hadice a pohony.
- Služby řešení na míru – Navrhněte si laboratorní dávkovače nebo analytické vybavení.
Odolné vysokoobjemové přečerpávací čerpadlo
Odolná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost s minimální potřebou údržby. Až 42 l/min.
Vysoce čisté plnicí čerpadlo
Ideální pro plnění/dávkování chemikálií a aplikace vyžadující vysokou čistotu, vysoký tlak nebo obojí
Přenosné vzorkovací čerpadlo
Navržené pro maximální přenositelnost a všestrannost. Provoz na dobíjecí baterii, připojením k elektrické síti nebo stejnosměrnému napájení 12 V DC.
Velkoobjemové dávkovací čerpadlo
Odolný omyvatelný digitální pohon s proměnnou rychlostí dokáže rychle a efektivně zpracovat velké šarže díky průtoku až 42 l/min
Hadice pro peristaltická čerpadla
Masterflex a Ismatec přesně extrudované a čerpadlem testované formulace navržené pro nejvyšší spolehlivost, předpisovou shodu a sledovatelnost