Řešení pro potravinářské a nápojové aplikace Masterflex
Masterflex zvládne širokou škálu kapalin, od horké vody a vitamínových roztoků až po hustou melasu. Hlavy čerpadel jsou navrženy pro snadnou výměnu hadic a k dispozici je široký výběr omyvatelných pohonů. Vyberte si ze široké škály hadic, které splňují požadavky USP třídy VI, FDA, NSF, EP a 3A.
Peristaltická čerpadla Masterflex jsou ideální pro
- Dávkování pizza omáčky
- Čerpání salátového dresinku
- Systém mytí skla
- Čerpání zmrzliny
- Automatické čističe odpadů
- Dávkování másla na popcorn
- Injekce vitaminu A a D
Co dělá Masterflex nejlepší volbou pro potravinářské a nápojové aplikace
- Vysoká čistota – Kapalná média se dotýkají pouze hadic, vyhovuje USP, FDA, EP, 3A, NSF. Sterilizujte etylenoxidem, gama zářením nebo v autoklávu.
- Široký sortiment materiálů hadic – Kompatibilní s řadou průmyslových chemikálií.
- Snadné čištění – Pro vyčištění čerpadla stačí vyměnit hadici, dostupné modely s krytím IP66.
- Samonasávací – Sací zdvih až 8,8 m.
- Zvládá viskózní materiály – Přečerpávejte a dávkujte jogurty, zmrzlinu a kousky potravin.
- Reverzibilní – Pracujte v obou směrech bez nutnosti odpojení hadic.
- Modulární design – Kombinujte hlavy čerpadel, hadice a pohony.
- Služby řešení na míru – Navrhněte si laboratorní dávkovače nebo analytické vybavení.
Dávkovací čerpadlo
Všestranná vícekanálová čerpadla pro přesné a nízkoprůtokové dodávání kapaliny, s intuitivním rozhraním dotykové obrazovky
Sanitární vzorkovací čerpadlo
Přesné dávkování při proměnných otáčkách – skříně NEMA 4X jsou vhodné pro procesní a omyvatelné aplikace.
Čerpadlo pro aditiva a koncentráty
Program pro koncentrát příchuti „na vyžádání“. Také řada příležitostí pro aplikace OEM
Hadice pro peristaltická čerpadla
Masterflex a Ismatec přesně extrudované a čerpadlem testované formulace navržené pro nejvyšší spolehlivost, předpisovou shodu a sledovatelnost
Sanitární fitinky a svorky
Zajistěte bezpečná a hygienická připojení v kritických procesních aplikacích. Fitinky a svorky ve velikostech potřebných od pilotního provozu až po výrobu