- Domů
- Vybraná řešení
- Výroba
- Řešení pro manipulaci s kapalinami od společnosti Avantor
- Peristaltické čerpadlo Masterflex® a řešení pro manipulaci s tekutinami
- Jednorázové sestavy na míru Masterflex pro biologické zpracování
- Aplikace pro biofarmaceutická řešení
- Zpracování biologických přípravků fermentací
Zpracování biologických přípravků fermentací
Odvzdušňovací filtr
Mnohé biofarmaceutické aplikace vyžadují použití odvzdušňovacího filtru na ventilaci nádrže. Obecně jsou tyto filtry sterilizované, aby se zabránilo riziku kontaminace. Filtry slouží také jako stabilizátor tlaku v prostředí nádrže.
Nádoba na vzorky
Nádrže, nádoby a lahve slouží k uchovávání produktu mezi fázemi výroby léčiva. Jsou sterilizované nebo obsahují sterilizovanou bariéru umístěnou v nádobě (např. vložka nádrže), aby se zmírnilo riziko kontaminace. Porty nádrže jsou předobjednané tak, aby vyhovovaly potřebám aplikace. Lahve na vzorky budou vybaveny odvzdušňovacím filtrem, který zabraňuje natlakování lahve během dávkování i křížové kontaminaci.