Proces odběru
Snímače teploty
Mikrofiltrace
V závislosti na kapacitě výroby nebo laboratoře bude mít filtr rozdílnou kapacitu a bude v mikroměřítku fungovat jako hrubý filtr.
Ultrafiltrace
Jedním z posledních kroků v pracovním postupu sběru je ultrafiltrace, která z cílového makromolekulárního produktu odstraňuje nejjemnější nečistoty, čímž vzniká koncentrát. To se obvykle provádí při vysokém tlaku.