Masterflex ve farmaceutických řešeních
Značky peristaltických čerpadel Masterflex a Ismatec disponují bezkontaminační čerpací technologií, která je preferovaná v regulovaných odvětvích průmyslu.
Naše služby pro jednorázová řešení a řezání hadic na míru jsou připraveny poskytnout vám sestavy hadic na míru ozářené gama zářením a hadice nařezané na délky a přesně v množství, které potřebujete. Kromě nabízených produktů jsou naši zástupci velmi dobře obeznámeni i s výzvami, kterým čelíte, a službami, které požadujete.
Peristaltická čerpadla Masterflex jsou ideální pro
- Filtrace s tangenciálním tokem
- Sběr buněčných médií
- Pracovní postup pro biologických procesů
- Purifikace
- Výroba dávkovacích infuzních sáčků
- Spirální ultrafiltrace
- Řízení fermentace
- Testery rozpouštění
- Dávkování kosmetiky
Díky čemu je Masterflex nejlepší volbou pro farmaceutické aplikace
- Široký sortiment materiálů hadic – Kompatibilní s řadou laboratorních chemikálií.
- Nekontaminující – Kapalina se dostane do kontaktu pouze s vnitřní stranou hadice.
- Snadné čištění – Pro vyčištění čerpadla stačí vyměnit hadici.
- Vícekanálové schopnosti – Současně můžete použít až 32 kanálů na jednom pohonu.
- Sanitární připojení na hadicích – Rychlé připojení hadic v sanitárních systémech.
- Zvládá viskózní materiály – Dávkujte agary a suspenze.
- Pracuje nasucho – Možné použití jako nízkoprůtoková odsávačka nebo vzduchové/podtlakové čerpadlo.
- Modulární design – Kombinujte hlavy čerpadel, hadice a pohony.
- Služby řešení na míru – Navrhněte si laboratorní dávkovače nebo analytické vybavení.
Masterflex v řešeních pro přípravu pufrovacích médií
Čerpadla, komponenty dráhy toku kapaliny, míchací zařízení, filtrace a monitorování procesu jsou všechny důležité součásti kompletního systému pro přípravu pufru.
Pufrovací roztoky jsou nezbytné pro efektivní sběr a purifikaci. Udržování čistoty pufru za dodávání přesných objemů je pro efektivní výrobu rozhodující.
Pracovní postup pro přípravu médií
Masterflex v aplikacích pro přenos buněčných kultur
Peristaltická čerpadla se sterilizovanými hadicemi a konektory jsou ideálními metodami pro ochranu čistoty vaší kultury při přenosu mezi výrobními nádobami.
Buněčná kultura je primárním výrobním prostředím biofarmaceutických produktů. V pilotních a rozšířených provozech je pro zajištění maximálního výtěžku konečného produktu důležité udržovat optimální podmínky pro buněčný růst, a to šetrným zacházením s kultivačním médiem.
Čerpadlo pro podávání médií
Účinné, programovatelné podávání a plnění médií; průtok do 19 l/min
Dávkovací čerpadlo
Všestranná vícekanálová čerpadla pro přesné a nízkoprůtokové dodávání kapaliny, s intuitivním rozhraním dotykové obrazovky
Podávací čerpadlo pro kyseliny a zásady
Programovatelné dávkování přípravků na úpravu pH a dalších doplňků; průtok až 3400 ml/min
Hadice pro peristaltická čerpadla
Masterflex a Ismatec přesně extrudované a čerpadlem testované formulace navržené pro nejvyšší spolehlivost, předpisovou shodu a sledovatelnost
Sanitární fitinky a svorky
Zajistěte bezpečná a hygienická připojení v kritických procesních aplikacích. Fitinky a svorky ve velikostech potřebných od pilotního provozu až po výrobu
Masterflex ve filtraci s tangenciálním tokem (TF)
Masterflex nabízí čerpadla, hadice a konektory pro dráhy toku kapaliny, filtraci, monitory tlaku a další produkty, které zajistí úspěch a zároveň budou chránit čistotu vašich konečných produktů.
Používá se k separaci anebo čištění biomolekul a sběru buněk, pracovní tlaky a průtoky TF vyžadují vhodné zařízení.
Revoluční terapeutika pro diagnostiku vyžadují čerpadla na míru
Ve zdravotnictví je prioritou bezpečnost a čas. Vývojáři produktů ze společnosti Cytonics se obrátili na skupinu poskytující služby řešení na míru ve společnosti Masterflex, aby vytvořili vlastní řešení čerpadla pro jejich systém APIC.
Další informace