Procesní čerpadlo Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma
Reimage bioprocessing
NOVÁ integrovaná technologie senzorů, intuitivní dotykový displej a vzdálené monitorování MasterflexLive® pro biofarmaceutický průmysl zítřka.
Začněte nakupovatConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Intuitivní ovládání
Jednoduché rozhraní dotykové obrazovky, a to i v rukavicích
- Snadné nastavení a programování
- 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s jasným širokým pozorovacím úhlem
- Nastavení parametrů jednoduchým dotykem – dokonce i v rukavicích
- Provozní režimy zahrnují nepřetržitý provoz, dávkování podle objemu a dávkování podle času
- Kontrola šarží a interval/čas vypnutí v objemových a časovaných režimech
- Jednoduše uložte a vyvolejte až 50 běžně používaných protokolů, každý s jedinečným názvem
- Zjistěte, kdy jste dosáhli cíle – grafický indikátor vás upozorní na dokončení optimální kalibrace vložené hadice
- Stupeň krytí IP66 pro omyvatelnost
Vytvořte, uložte a vyvolejte až 50 programů čerpadla prostřednictvím uživatelsky přívětivých nabídek
Nepřetržitý režim
Časovaný režim
Objemový režim
Vzdálený režim
Kalibrace hadice
Uživatelský přístup
Pokročilé možnosti připojení a ovládání
Vzdálené, bezpečné a v souladu
Vzdálené monitorování
- MasterflexLive je naše bezpečná cloudová platforma pro vzdálené monitorování všech parametrů čerpadel Masterflex v reálném čase
- Monitorujte a upravujte kritické procesy běžící 24/7 bez nutnosti přítomnosti obsluhy přímo na místě
- Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy
Flexibilní konektivita
- Vaše možnosti připojení – MasterflexLive, EtherNet/IP nebo Profibus
- Tříúrovňový přístup k funkcím čerpadla – tato možnost slouží k ochraně vašeho procesu tím, že vám poskytuje kontrolu nad tím, kdo může čerpadlo obsluhovat a na jaké úrovni
- Bezdrátové aktualizace firmwaru – automaticky vám umožní plně využít budoucí vylepšení
- Připojení k internetu přes Wi-Fi nebo standardní ethernetový (RJ45) konektor na zadní straně pohonu
Perfektní čerpadlo pro velkoobjemové aplikace
Stupeň krytí IP66 – vyrobeno pro omyvatelná prostředí, včetně čistých prostor, potravinářství a výroby mléčných výrobků.
Díky nekontaminujícímu provedení, nízkému střihovému napětí a neinvazivnímu použití je toto čerpadlo ideální pro biofarmacii a zdravotnictví.
Průtoky až 42 l/min zajišťují přesné průtoky, díky kterým je toto čerpadlo ideální pro velkovýrobu.
Tříúrovňový přístup a možnost ukládat a vyvolávat programy zajišťují, že váš proces bude plynulý, bezpečný a přesný.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Položka č. MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Co je součástí Hlava čerpadla Rapid-Load® , 1 m hadice Tygon® LFL B/T 91 06430-91 a kabel o délce 1,8 m se zástrčkou IEC 320/CEE22. Jednotka je dodávána s koncovkou zástrčky/kabelu typickou pro danou zemi; při objednávce prosím uveďte konečné místo určení. |
||||
Výkonnostní specifikace |
||||
Kapacita průtoku | 0,65 až 42 l/min | |||
ot/min | 11…321 | |||
Počet hlav, které je možné připojit | 1 | |||
Maximální točivý moment | Rozjezdový: 1130 N•cm | |||
Provozní: 1017 N•cm | ||||
Reverzibilní | Ano | |||
Externí řízení – vstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; Start/Stop, směr (po nebo proti směru hodinových ručiček), plnění přes kontaktní uzávěr | |||
Externí řízení – výstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; tach. výstup (otevřený kolektor), snímač běžícího motoru, otevřené hlavy, místní/vzdálené ovládání, všeobecný alarm | |||
Síťová komunikace | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Elektrické specifikace |
||||
Napětí | 90 až 260, automatická volba univerzálního napětí | |||
Proud | 5,0 A při 115 V; 3,1 A při 230 V | |||
Hodnocení pojistek | 6 A / 250 V | |||
Typ motoru | Nepřetržitý provoz, TENV, BLDC | |||
Výkon motoru | 370 W | |||
Displej | 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s přepínáním v rovině (široký pozorovací úhel); 800 x 480 pixelů | |||
Typ regulace motoru/otáček | PWM s mikroprocesorem | |||
Regulace otáček (opakovatelnost) | ±0,1 % | |||
Pozvolný start / elektronická brzda | Ano/ano | |||
Fyzikální specifikace |
||||
Materiály skříně | Skříň z nerezové oceli 316, šasi z nerezové oceli, rám z nerezové oceli | |||
Materiály hlavy čerpadla | Práškově lakovaná uhlíková ocel a litý hliník, nerezová ocel, polykarbonát, Nylatron® válečky | |||
Ochrana IP | IP66 | |||
Seznam agentur | UL, cUL, CE, DLS | |||
Provozní teplota | 0 až 40 °C | |||
Teplota při skladování | −25 až 65 °C | |||
Hladina hluku | <75 dBA ve výšce 1 m | |||
Rozměry (D x Š x V) | 62,2 × 40,1 × 47,8 cm | |||
Přepravní hmotnost | 54,5 kg |