Pásky pro čisté prostory
Samolepicí pásky pro čisté prostory jsou vhodné k barevnému značení, značení povrchů, vybavení, strojního zařízení nebo drobných dílů a jsou vhodné také pro štítky s čárovým kódem. Vyznačují se skvělou přilnavostí s možností snadného odstranění beze zbytku. Velmi nízká tvorba částic, neuvolňují plyny, jádro je vyrobeno z plastu. K dispozici v různé barvě a různé šířce a délce.
Manžetové pásky doporučujeme pro účinné utěsnění prostoru mezi rukavicí a oděvem. Díky nízké lepivosti akrylátového lepidla se pásky odstraňují čistě, nezanechávají zbytky lepidla ani nepoškozují oděv. S pevným vnitřkem pro snadné oddělování, sterilizované zářením gama.
Pásky
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…