Počítačové příslušenství pro čisté prostory
Vzhledem k tomu, že klávesnice patří v čistých prostorách mezi oblasti s nejvyšším znečištěním a je velmi obtížné ji vyčistit, používá pro ni řada uživatelů kryt s ochrannou fólií. Klávesnice speciálně vyvinutá pro použití v čistých prostorách představuje oproti těmto fóliím obrovský pokrok.
Klávesnice pro čisté prostory citlivé na dotek nemají mezi klávesami žádné mezery, ve kterých by se mohly shromažďovat částice. Klávesnice pro čisté prostory je zcela utěsněná a voděodolná, a proto jsou její čištění a dezinfekce velmi snadné. Je vyrobená z akrylátu nebo skla. Vhodná do řízeného bezinfekčního prostředí.
Myši pro čisté prostory fungují úplně stejně jako běžné počítačové myši. Myš pro čisté prostory je zcela utěsněná a je možné ji kompletně dezinfikovat, lze ji zcela ponořit do čisticího roztoku. Myši jsou kompatibilní s technologií USB připojení a se všemi počítačovými systémy.