Zápisníky pro čisté prostory
Zápisníky pro čisté prostory obsahují papír pro čisté prostory a jsou vyrobené a zabalené v prostředí se třídou čistoty 100 (ISO 5). Zápisníky pro čisté prostory jsou ideální pomůckou pro zápis poznámek v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích
.
Ve spirálové vazbě, s deskami z čistého antistatického polypropylenu, neobsahují amidy ani křemík. Inkousty použité k potisku obsahují pouze nízké množství sodíku, takže nehrozí kontaminace ionty. Linkovaný bílý papír je dostatečně neprůhledný, takže umožňuje oboustranný zápis.
.
Ve spirálové vazbě, s deskami z čistého antistatického polypropylenu, neobsahují amidy ani křemík. Inkousty použité k potisku obsahují pouze nízké množství sodíku, takže nehrozí kontaminace ionty. Linkovaný bílý papír je dostatečně neprůhledný, takže umožňuje oboustranný zápis.
Zápisníky
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…