Papír a lepicí papírky pro čisté prostory
Náš papír pro čisté prostory má hladký povrch (impregnovaný latexem) s minimálním počtem částic a iontů, což snižuje případnou kontaminaci čistého výrobního prostředí. Papír je lehce zbarvený pro snadné odlišení od běžného papíru. Je možné na něj psát, kopírovat a tisknout na veškerém běžném kancelářském vybavení a má výbirnou přilnavost toneru/inkoustu. K dispozici v různých formátech (DIN A5, A4, A3 nebo jako počítačový papír), hmotnostech a barvách.
Lepicí papírky jsou vyrobeny z papíru pro čisté prostory. Vyčištěné a balené v čistých prostorách třídy 100/ISO5. Obsahují snadno odstranitelné lepidlo na vodní bázi bez rozpouštědel s velmi nízkou úrovní úniků plynů. Papírky lze přilepit a sejmout, aniž by na ploše zanechaly stopy. Lze je použít k psaní poznámek k dokumentům nebo pro zanechání zpráv ve všech čistých prostorách. K dispozici v mnoha barvách.
Papír a lepicí papírky
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…