Pera a popisovače pro čisté prostory
Pera pro čisté prostory rychle zasychají, inkoust se nerozmazává, ale lze ho odstranit. Protiskluzová a bezpečná rukojeť i při použití rukavic. Permanentní i na studených a mokrých površích (například na plastových sáčcích, jednorázových laboratorních pomůckách). K dispozici také s inkoustem odolným proti alkoholu. Barvy inkoustu: černá, modrá, červená. Dostupná běžná pera nebo popisovače s jemným hrotem. Dodávají se ošetřené gama zářením a dvojitě balené.
Pera
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…