Vybavení pro mokré zpracování
Vlastnosti:
- Samonosné provedení z pevně svařených polypropylenových panelů o tloušťce 20 mm
- Pracovní panely volitelně z nerezové oceli nebo přírodního polypropylenu
- Povrchové extrakční odsávání pomocí perforovaného pracovního panelu
- Sběrné žlaby se vzduchovody, pevně přivařené k plášti
- Dno sběrného žlabu s 2% bočním sklonem směrem dozadu
- Sběrný žlab s hrubým sítkem
- Volitelně lze začlenit kyselou lázeň, střičky, oplachovací lázně atd.
- Spodní plocha je osazena skládacími dvířky. Spodní část lze vybavit extrakčním odsáváním podobným perforovanému pracovnímu panelu
- Základna může volitelně stát na výškově nastavitelných nohách z nerezové oceli
- Základní přípojky jsou na zadní straně lavice
- Na přední straně ve výšce stolu jsou dobře viditelné provozní a zobrazovací prvky
- Průhledný kryt zajišťuje ochranu před stříkající vodou
Rozměry:
Model: CT 975
Šířka lavice: 975 mm
Počet rastrů (pracovní panely/žlaby): 2
Hloubka lavice: 695 nebo 850 mm
Šířka dvířek: 675 mm
Model: CT 1280
Šířka lavice: 1 280 mm
Počet rastrů (pracovní panely/žlaby): 3
Hloubka lavice: 695 nebo 850 mm
Šířka dvířek: 780 mm
Model: CT 1585
Šířka lavice: 1 585 mm
Počet rastrů (pracovní panely/žlaby): 4
Hloubka lavice: 695 nebo 850 mm
Šířka dvířek: 1 085 mm
Model: CT 1890
Šířka lavice: 1 890 mm
Počet rastrů (pracovní panely/žlaby): 5
Hloubka lavice: 695 nebo 850 mm
Šířka dvířek: 1 390 mm