Měřiče rosného bodu a vlhkosti
U některých specifických aplikací ve farmaceutickém průmyslu musí být kalibrace prováděna každé 3 měsíce, protože na měřicí zařízení se vztahuje proces validace a i ty nejmenší odchylky mohou mít velký vliv na použití.
Kalibrátor vlhkosti
- Pro kalibraci čidel vlhkosti, vysílačů a přenosných zařízení
- Generuje stabilní hodnoty vlhkosti od 10 do 90 % RV
- Kompaktní a snadno přepravitelný
- Rychlá stabilizace testovací komory
- Volitelně: nezávislý referenční hygrometr s návazností
- Je možno kalibrovat několik čidel současně
Kalibrátor vlhkosti / teploty
- Pro kalibraci čidel vlhkosti rF a vysílačů
- Teploty od 10 do 50 °C s přesností 0,1 °C a vlhkost 10 až 90 % RV
- Je možné provádět přesné a opakovatelné kalibrace
- Generuje vlhkost a teplotu současně
- Vynikající stabilita
- Kompaktní a snadno přepravitelný
- Volitelně: zabudovaný zapisovač dat, zapisuje zabudované referenční čidlo a čidla určená ke kalibraci
- Vhodné pro čidla o Ø mezi 5 a 25 mm