Dezinfekce vzduchu pro čisté prostory
Dezinfekci vzduchu nelze provádět za přítomnosti osob nebo zvířat, obvykle probíhá automaticky během noci a většinou se nepoužívá pro každodenní dezinfekci, ale pro periodicky se opakující sporicidní dezinfekci.
Při dezinfekci vzduchu je třeba, aby zařízení a dezinfekční prostředek fungovaly jako jediný systém, u kterého byla ověřena jeho funkčnost. Výsledná dezinfekce při párování různých zařízení a dezinfekčních prostředků může být nespolehlivá nebo dokonce neúčinná.
Trh nabízí několik technologií, které se vyznačují různou úrovní složitosti a jejich finanční náročnost je diametrálně odlišná. Jsme přesvědčeni, že by to měl být koncový uživatel, kdo kontroluje dezinfekční proces, a proto navrhujeme pouze takové systémy, které jsou pro koncové uživatele cenově dostupné a které jsou tak jednoduché, aby je koncoví uživatelé dokázali po krátkém zaškolení sami obsluhovat.
Dezinfekce vzduchu
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…