Stroj pro čištění podrážek pro čisté prostory
Vlastnosti:
- Pro čištění podrážek (1 místo)
- Včetně držáku kanystru (23 l)
- Čištění podrážek pomocí rotačního kartáčového válce
- Plášť ve tvaru koryta zabraňující rozstřikování
- Zkosené hrany zlepšují hygienu
- Snadné čištění
Rozměry (Š × H × V):
Typ 23820: 706 × 515 × 1 125 mm
Typ 23850: 470 × 670 × 1 130 mm