Systémy suchého skladování
Pro tyto účely lze použít systémy suchého skladování. V těchto systémech je uložené zboží v případě potřeby obklopeno suchou a inertní atmosférou. Pro dosažení stabilního a suchého prostředí jsou k dispozici 3 různé odvlhčovací technologie.
- Odvlhčování dusíkem: řízený přísun dusíku
- Adsorpční odvlhčování: řízené vysoušení vzduchu pomocí vysoce výkonného adsorpčního odvlhčovače
- Odvlhčování stlačeným vzduchem: řízený přísun stlačeného vzduchu
Vlastnosti:
- Materiály: průhledné akrylátové sklo nebo ocel s povrchovou úpravou práškováním
- Pro komponenty citlivé na bílé světlo: k dispozici je design ze žlutého akrylátu (AMBER)
- Řídicí jednotka s automatickým vyplachováním (systém se vyplachuje pouze v případě potřeby)
- Verze bezpečná z hlediska elektrostatického výboje (odpor 107 Ohm/cm²)
- Optimální vizuální a akustický alarm
- Volitelný komorový systém (rozdělení objemu skříně na jednotlivé komory)
- Volitelně s uzamykatelnými dvířky
- Volitelné funkce záznamu dat
- Mnoho dalších přizpůsobených vnitřních provedení systémů