Balení Tyvek pro čisté prostory
Vlastnosti:
- Skládá se z polyetylénové fólie a nepotaženého materiálu Tyvek®
- Transparentní fólie zajišťuje viditelnost zabaleného produktu
- Umožňuje parní sterilizaci do 125 °C
- Umožňuje sterilizaci etylénoxidem a zářením gama
- Sterilizace plynem s velmi malým množstvím zbytkového plynu (například sterilizace EtO) zkracuje dobu odvětrávání
- Indikátory sterilizace na balení
- Extrémně nízká kontaminace částicemi
- Nízké pouštění vláken
- Vynikající bariérové vlastnosti
- Vysoce kvalitní těsnění a pevnost v průtlaku
- Snadné utěsnění teplem (teplota pro utěsnění do max. 120 °C)
- Fólie vhodné k potisku
- 100% recyklovatelné
- K dispozici jako ploché sáčky nebo sáčky s uzávěrem k zamezení kontaminace částicemi
- K dispozici pro prostory s různými třídami čistoty
Ploché sáčky:
- Různé šířky a délky
- Standardní tloušťka: 0,100 mm
- K dispozici s bočními sklady nebo bez nich, s prohlášením o shodě v každé dodávce
Tubulární fólie:
- Různé šířky
- Délka: 100 m
- Ideální pro balení nadměrných sterilizovaných produktů
.png)
Obaly z materiálu Tyvek®
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…