Antistatické polyetylenové balení
Vlastnosti:
- Velmi čistý polyetylen růžové barvy
- Nekorozivní
- Odolné vůči většině chemikálií
- Volitelně dostupné jako plochý sáček nebo role
- Lze snadno zatavit (teplota zatavování 120 až 200 °C)
- Osvědčení o shodě u každé dodávky
Plochý sáček:
- Různé šířky a délky
- Standardní tloušťka: 0,100 mm
- Volitelně dostupné s samolepicím štítkem
Role:
- Různé šířky a délky
- Standardní tloušťka: 0,150 mm
- Ideální balení pro sterilizované zboží nadměrných rozměrů
- Role s plastovým jádrem