Průhledné papírové obaly pro čisté prostory
Vlastnosti:
- Materiál: sulfátový papír s kompozitní fólií z polyesteru/polypropylenu, který lze sterilizovat
- Výhodou průhledné fólie je viditelnost produktu
- Neomezené použití pro sterilizaci pomocí páry, etylenoxidu a formaldehydu
- Ukazatelé sterilizace na obalu
- Jednoduché a bezpečné uzavření pomocí přechodových zařízení na uzavírání obalů
- Pomocník na odstranění usnadňuje otevírání obalu
- Fólie jsou vhodné pro potisk pomocí sterilizovatelných per s vláknovým hrotem
- Volitelně k dispozici jako ploché papírové sáčky nebo role
Ploché papírové sáčky:
- Různé šířky a délky
- Volitelně k dispozici se samolepicím uzávěrem
Role:
- Různé šířky a délky
- Ideální obal pro sterilizované zboží nadměrných rozměrů
Průhledné papírové obaly
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…