Polyetylenové balení pro čisté prostory
Vlastnosti:
  • Velmi čistý, průhledný polyetylen
  • Průhledná fólie nabízí výhodu viditelnosti produktu
  • Vhodné pro sterilizaci zářením gama
  • Ukazatele sterilizace na balení
  • Žádné emise plynů
  • Odolné vůči většině chemikálií
  • Lze snadno zatavit (teplota zatavování 120 až 200 °C)
  • Volitelně dostupné jako plochý sáček nebo role
  • Osvědčení o shodě u každé dodávky
Plochý sáček:
  • Různé šířky a délky
  • Standardní tloušťka: 0,100 mm
Role:
  • Různé šířky a délky
  • Standardní tloušťka: 0,100 mm
  • Role s plastovým jádrem, ideální balení pro sterilizované zboží nadměrných rozměrů