Ismatec: Průvodce výběrem hadic
Výběr hadic pro vaše potřeby
Pro kompletní čerpací systém Ismatec objednejte hadice se dvěma nebo třemi barevně odlišenými zarážkami nebo nominální hadice. V nabídce je široký výběr materiálů, velikostí, a dokonce i prodlužovací hadice.
Typy hadic
Hadice se dvěma zarážkami
Hadice se dvěma zarážkami použijte pro kazety standardní velikosti a lůžkové sady. Vybírat můžete hadice ze sedmi níže uvedených formulací. K dispozici jsou také prodlužovací hadice. Zarážky jsou barevně odlišené podle vnitřního průměru hadice, což umožňuje rychlou identifikaci. Zarážky udržují hadici v optimálním napětí potřebném k tomu, aby válečky v hlavě čerpadla hadici tlakem zavřely. Výsledkem je spolehlivé čerpání a opakovatelné průtoky.
Hadice se třemi zarážkami
Hadice se třemi zarážkami použijte pro minikazety. Vybírat můžete hadice ze sedmi níže uvedených formulací. K dispozici jsou také prodlužovací hadice. Barevně rozlišené zarážky, které odpovídají vnitřnímu průměru hadice, udržují hadici v optimálním napětí potřebném k tomu, aby válečky v hlavě čerpadla hadici tlakem uzavřely. Výsledkem je spolehlivé čerpání a opakovatelné průtoky. Tři zarážky vám umožňují využít dvě části hadice namísto jedné. Když dojde k únavě jedné části hadice, druhá část je ihned připravena k použití.
Nominální hadice
Nominální hadice použijte s rychlovýměnnými a lůžkovými čerpadly. Vybírat lze hadice ze sedmi níže uvedených formulací.
Informace o materiálu hadic
Materiál | Vzhled | Teplota | Životnost při 100 ot/min | Výhody | Oblast použití |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Čirý | –50 až 74 °C | 300 hodin | Čirý a ekologický | Kyseliny, zásady a viskózní kapaliny |
Tygon LFL | Čirý | –50 až 74 °C | 300 hodin | Farmaceutická kvalita. Nejdelší životnost ze všech materiálů Tygon | Kyseliny, zásady, viskózní kapaliny a farmaceutika |
Silikon (tvrzený peroxidem) | Průsvitný | –60 až 260 °C | 800 hodin | Vynikající biokompatibilita | Sterilní kapaliny |
Silikon (tvrzený platinou) | Průsvitný | –60 až 260 °C | 800 hodin | Velmi nízký potenciál pro vyluhování organických sloučenin | Sterilní kapaliny |
Norprene | Neprůsvitný, černý | –50 až 130 °C | 1400 hodin | Dlouhá životnost | Kyseliny, zásady, všeobecné použití |
Viton | Neprůsvitný, černý | –20 až 205 °C | 160 hodin | Odolný proti vlivu většiny chemikálií | Kyseliny, zásady, rozpouštědla, viskózní kapaliny |
PharMed | Neprůsvitný, béžový | –50 až 130 °C | 1400 hodin | Farmaceutická kvalita | Kyseliny, zásady, sterilní kapaliny, viskózní kapaliny |
Jak objednat Hadice se 2 a 3 zarážkami
Podle požadavků vašeho čerpadla zvolte hadici se 2 nebo 3 zarážkami
KROK 1
Zvolte materiál hadice.
KROK 2
Zvolte velikost podle vnitřního průměru, který je potřebný pro daný průtok a čerpací systém.
KROK 3
Systém dokončete prodlužovacími hadicemi. Hadici se zarážkami a prodlužovací hadici můžete připojit pomocí hadicového trnu nebo přímým spojením.