Průvodce výběrem fitinků
Svět biologických materiálů je světem plným možností k výběru. Výběr není dán pouze osobními preferencemi: každý kus musí navazovat na další jako ekosystém bez rozhraní umožňující správnou funkci laboratorního zařízení.
Ve společnosti Masterflex se snažíme tento proces usnadnit. Tento průvodce spojkami vám pomůže najít vhodný typ spojky pro váš systém.
Jak vybrat správné spojky
Po výběru správného čerpadla, systému pro chromatografii nebo fermentačního zařízení přichází na řadu volba správných připojení. Nesprávné spojky mohou způsobit následující problémy:
- Netěsnosti
- Nechtěné omezení průtoku
- Nákladné prostoje
Výběr správných spojek umožní, aby vaše zařízení fungovalo tak, jak si představujete.
Výběr vašich spojek
-
Typ hadiček
Trnové spojky fungují nejlépe s ohebnými hadičkami ze silikonu nebo materiálu PharMed®. Kompresní spojky dobře fungují s tuhými hadičkami vyrobenými např. z polytetrafluorethylenu (PTFE) nebo polypropylenu.
-
Druhy materiálu
Tekutiny, které nejsou kompatibilní s materiálem spojky, mohou způsobit netěsnost nebo poškození systému. Pro vysoce korozivní tekutiny jsou nejvhodnější spojky z PTFE. Podívejte se do naší tabulky chemické odolnosti a zjistěte, zda je vaše tekutina kompatibilní.
-
Kontrola teplotních a tlakových podmínek
Tekutiny, které nejsou kompatibilní s materiálem spojky, mohou způsobit netěsnost nebo poškození systému. Pro vysoce korozivní tekutiny jsou nejvhodnější spojky z PTFE. Podívejte se do naší databáze , kompatibility chemických látek a materiálů a zjistěte zda je vaše tekutina kompatibilní.
Základní typy spojek
Trnové spojky se zasouvají do ohebných hadiček. Hadička drží na spojce silou pružnosti, což je uspořádání vhodné pro nízkotlaké instalace.
Vačkové spojky jsou spojky určené pro rychlé odpojení a jsou vhodné pro instalaci na hadice. Připojte zástrčnou spojku k zásuvnému adaptéru a přetáhněte uzamykací mechanismus, který zajišťuje bezpečné spojení. Řešení určené pro vysokotlaké aplikace.
Spojky pro chromatografii jsou typem kompresní spojky určené pro HPLC a další vysokotlaké aplikace. Tyto spojky odolávají tlaku až 1 000 psi.
Kompresní spojky jsou vybaveny maticí, která stlačuje tuhou hadici proti tělu spojky – řešení vhodné pro vysokotlaké aplikace.
Spojky luer jsou navrženy pro práci s mikrohadičkami a stříkačkami typu luer. Koncovky standardní velikosti umožňují kompletní zaměnitelnost spojek luer, uzavíracích kohoutů a rozdělovačů a zajišťují tak naprosto spolehlivé instalace.
Trubkové spojky jsou opatřeny závitem o velikostech NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread) nebo BSP (British Standard Pipe) pro trvalé vysokotlaké spojení trubek.
Rychlospojky umožňují spojovat a rozpojovat hadičky bez nutnosti snímání spojky z hadičky. V provedení s trnovými, trubkovými, kompresními spoji a spoji typu John Guest®.
Sanitární spojky jsou navrženy pro hygienické připojení hadiček. Většina těchto autoklávovatelných spojek splňuje požadavky FDA, USDA a také hygienické normy Sanitary Standards 3A.
Velikosti trubkových závitů
Původně byla velikost trubek specifikována pomocí standardizovaného vnějšího průměru (OD) a tloušťky stěny tak, aby nominální velikost trubky byla přibližně stejná jako vnitřní průměr (ID). Protože tento vztah mezi vnějším průměrem, tloušťkou stěny a nominální velikostí trubky již není platný, palcové stupnice NPT a UNF se od standardní anglické palcové stupnice liší.
V nabídce jsou také spojky BSP pro spojování systémů, které používají konfigurace závitů NPT i BSP. Srovnání těchto dvou typů závitů naleznete v tabulce níže.
Velikost | Závitů na palec | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Osvědčení o shodě
Hledejte znak „Osvědčení“ uvedený u příslušných produktů pro snadnou identifikaci dostupnosti osvědčení o kvalitě. Naše týmy zákaznických služeb vám mohou poskytnout osvědčení o shodě pryskyřic nebo elastomerů pro mnoho z našich spojek, hadiček a těsnění. Tuto dokumentaci si můžete ZDARMA vyžádat ihned při nákupu, a to zaškrtnutím možnosti „osvědčení o shodě“ u konkrétní položky.
Osvědčení uvádí následující údaje vztahující se k vaší společnosti:
- Číslo objednávky
- Referenční číslo objednávky
- Katalogové číslo
- Recepturu/Sloučeninu
- Číslo šarže (pokud je k dispozici)
- Zemi původu
Osvědčení dále uvádí předpisy a orgány, s jejichž požadavky je spojka, hadička nebo těsnění ve shodě, včetně:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Postupujte podle našeho průvodce spojkami
Zajištění zdrojů kompatibilních náhradních dílů může být obtížné; jedná se o důležitou součást procesu budování laboratoře, která může snadno selhat, jsou-li nakupovány nekompatibilní součásti. Usnadňujeme nákup správných spojek. Náš průvodce spojkami vám jistě pomůže najít to, co potřebujete.