Technické údaje o životnosti hadic průvodce výběrem
Průvodce výběrem
Životnost hadic je pouze jeden z mnoha faktorů vašich čerpacích aplikací. Tyto užitečné referenční tabulky vám pomohou při výběru hadic vhodných pro vaši čerpací aplikaci.
Životnost hadic je uvedena v hodinách při různých otáčkách motoru při nepřetržitém čerpání vody při 21 °C a tlaku 0 barů (psig). Údaje o životnosti Masterflex® se odečítají od času do selhání nebo snížení průtoku na 50 %, podle toho, co nastane dříve.
Obecně:
  • Materiály hadic Norprene® a PharMed® nabízejí nejlepší životnost hadic ve všech aplikacích, ve kterých je čerpaná kapalina chemicky kompatibilní.
  • Vysoce výkonné přesné hadice mají o 20 až 30 % delší životnost než pouze přesné hadice.
  • Norprene a PharMed pro vysoký tlak mají nejlepší životnost v tlakových aplikacích.
  • Silikonové hadice tvrzené peroxidem poskytují až o 40 % delší životnost. Silikonové hadice tvrzené platinou poskytují lepší biologickou kompatibilitu a méně vyluhovatelných látek. Silikonové hadice Biopharm Plus tvrzené platinou vydrží až pětkrát déle než jiné platina-silikonové hadice.
Mezi další faktory, které je nutné vzít v úvahu při určování nejlepšího typu hadic pro vaši aplikaci, patří:
  • Kompatibilita kapaliny
  • Teplota kapaliny
  • Tlak v systému
  • Otáčky motoru
  • Průhlednost hadice
  • Pracovní cyklus
  • Doby údržby
  • Čistota hadice
  • Viskozita
Po výběru hadice:
  1. Vyzkoušejte ji ve vaší aplikaci.
  2. Sledujte životnost hadic v pracovním cyklu, hledejte známky únavy hadic (např. malé netěsnosti, oděrky atd.)
  3. Sestavte plán údržby, který předvídá selhání hadic.
Stopujte čas, po který je hadice v čerpadle. Hadice posuňte o 20 až 30 cm denně, týdně, měsíčně nebo čtvrtletně, v závislosti na vašich zkušenostech s plánem údržby.
Testovací parametry
Tyto tabulky ukazují průměrnou životnost hadic Masterflex® používaných v našich standardních čerpadlových hlavách. Životnost hadic je uvedena v hodinách při různých otáčkách motoru při nepřetržitém čerpání vody při 21 °C a tlaku 0 barů (0 psig). Tato data byla sestavena na základě mnoha let testování peristaltických čerpadel Masterflex. Údaje o životnosti Masterflex se odečítají od času do selhání nebo snížení průtoku na 50 %, podle toho, co nastane dříve.
Tyto tabulky by měly být používány pouze jako obecné srovnání. Není zárukou dosažení uvedených výsledků. Obecně je životnost všech typů hadic nepříznivě ovlivněna teplotou, otáčkami motoru čerpadla, chemickou kompatibilitou a tlakem.