Utěrky a tampony pro čisté prostory
Společnost Contec nabízí rozsáhlý sortiment utěrek pro čisté prostory, které vyhovují požadavkům těch nejkritičtějších prostředí na světě. Řada substrátů pro utěrky, různé technologie okrajů, konfigurace a možnosti zpracování sterilních i nesterilních, suchých i napuštěných, pletených, netkaných i mikrovláknových utěrek. Řada tamponů různých délek, velikostí hlavic a materiálů.
Vybrané produkty
Utěrky PROSAT® MBPP se 70% IPA (PS-911)
Tyto utěrky zajišťují výjimečnou čistotu a jsou napuštěny roztokem 70% IPA nebo denaturovaného ethanolu v deionizované vodě. Utěrky umožňují jednotné, konzistentní použití roztoku na povrch. Dodávají se i sterilní.
Anticon® MicroQuilt – polyesterová a mikrovláknová hybridní utěrka
Anticon® MicroQuilt kombinuje čistotu pletené polyesterové utěrky se sorpční kapacitou a schopností sběru částic mikrovláknové utěrky. Jedná se o tu nejčistší utěrku s tou největší sorpční kapacitou, jakou Contec nabízí.
Pletené polyesterové ubrousky PROSAT® s nízkým obsahem endotoxinů
Sterilní ubrousky PROSAT® Polynit Heatseal LE jsou vyrobeny ze 100% polyesterového úpletu a jsou napuštěny směsí 70% IPA a WFI. Každá šarže je před uvolněním testována a certifikována na nízký obsah endotoxinů (nižší než <1 EU/utěrka). Každý sáček je zaba
Řada tamponů CONSTIX® pro čisté prostory
Tampony CONSTIX® nabízejí řešení většiny problémů s aplikací tamponů díky více než třiceti jedinečným pěnovým, polyesterovým a bavlněným tamponům. Každý tampon byl navržen v různých délkách, velikostech hlavic a materiálech, aby vyhovoval specifickým potř