Mopové systémy pro čisté prostory
Společnost Contec vyvinula nejkomplexnější řadu mopů, včetně mopů na stěny a stropy, kbelíků a nástrojů pro kritická prostředí a čisté prostory. Ať už se jedná o dezinfekci, nebo čištění podlah, stěn, stropů nebo vnitřků biologicky zabezpečených skříní a izolátorů, společnost Contec má v nabídce mopové systémy nebo čisticí nástroj pro čisté prostory, které splní i náročné požadavky dnešního high-tech průmyslu. Mnoho našich mopů pro čisté prostory se dodává se sterilní validací pro použití v aseptickém prostředí.
Vybrané produkty
Mopový systém VertiKlean® MAX™
Tato odolná a lehká mopová hlavice má jednu vrstvu hydrofilní PU pěny laminované na polyesterové mikrovlákno. Vroubkovaný materiál z mikrovlákna hladce klouže po podlahách a strukturovaných površích a zajišťuje dokonalé odstranění nečistot.
Řada plochých mopů Contec QuickTask™
Řada QuickTask™ společnosti Contec se skládá z různých plochých hlavic mopů, které se snadno instalují na sestavu výkyvného rámu hlavy mopu a násady. Každá hlavice mopu byla speciálně vybrána tak, aby byla kompatibilní se širokou škálou chemických a dezin
Systém nasycení hlavy mopu Contec
Náš systém nasycení hlavic mopů má zjednodušit proces mopování v čistých prostorách, a umožňuje, aby byly hlavice mopů před vstupem do kontrolovaného prostředí předem nasyceny. Malý a kompaktní vozík z nerezové oceli je ideální pro malé čisté prostory.
Mopovací systém Contec s více kbelíky
Autoklávovatelný kompaktní kbelíkový systém společnosti Contec je řešením typu „vše v jednom“, které usnadňuje a zefektivňuje proces čištění a dezinfekce. Vozík z nerezové oceli je k dispozici se dvěma nebo třemi autoklávovatelnými polypropylenovými kbelí