Návleky na boty Quantus
Vlastnosti:
- Zip vepředu
- Elastická gumička v zadní části s možností úpravy pomocí patentků
- Nastavitelná rychloupínací spona ve výšce nártu
- Světle šedá plastová podrážka (Maestro), model s vysokou podrážkou (pevná, vodotěsná, autoklávovatelná)
- Polyesterový pás mezi podrážkou a vzorkem
- Velikosti: S - XL
Volitelné doplňky:
- Upínací pásky PES ve výšce kolen a kotníků
- Doplňková spona ve výšce nártu
Návlek na boty Quantus® Plus Q-D
Vlastnosti:
- Plastický zip, skrytý a přístupný ze strany (vnější)
- Utěsnění návleku v horní části pomocí nastavitelného pásku PES se sponou
- Dvě poutka pro vedení přečnívajícího konce pásky PES na okraji návleku
- Rychloupínací spona ve výšce nártu
- Dvojitá výztuha návleku, vyrobená z vnější textilie
- Výztuha mezi podrážkou a vzorkem, vyrobená z textilie CONTROL (bílá)
- Světle šedá plastová podrážka CRS-BA, nízká (ergonomicky tvarovaná, zdrsněný profil, stabilní, vodotěsná, autoklávovatelná)
- Velikosti: S - XL