Oděvy Quantus
Zeptejte se, které modely jsou k dispozici v příslušných textiliích a velikostech.
Textilie (overaly, kukly, obličejové masky, návleky na pracovní obuv/boty, pláště)
Přehled modelů
Velikosti
Pláště
Se stiskacími knoflíky nebo zipem (model: Quantus Control), s kapsami nebo bez kapes.
Obličejové masky
Stiskací knoflíky nebo suchý zip pro připevnění ke kuklám
Pokrývka hlavy
Pokrývka hlavy typu „Bouffant“ s pružnou páskou pro úpravu velikosti a stiskacími knoflíky pro úpravu šířky.
Kukly
Optimální přizpůsobení díky plynulému nastavení šířky v zadní části, s ochranou ramen a stiskacími knoflíky po straně kukly pro upevnění obličejové masky.
Návleky na boty
Díky možnosti nastavení v horní části a ve výšce nártu, kolene a kotníku skvěle sedí, s pevnou, vodotěsnou a autoklávovatelnou podrážkou.
Návleky
Elastický pásek v horní části, nastavení šířky, dvojité vyztužení. Stabilní a vodotěsná plastová podešev.