Spodní prádlo Quantus
Za účelem optimalizace oděvního systému Quantus® doporučujeme použít funkční spodní prádlo odolné proti oděru.
Vysoce kvalitní směsi z polyesteru, mikrovlákna nebo bavlny/polyesteru minimalizují uvolňování vláken. Vyššího pohodlí je dosaženo optimálním odváděním vlhkosti a tepla.
Při výběru spodního prádla jsou kromě fyziologických aspektů a pohodlí stále důležitější aspekty odolnosti pracovních oděvů a dále požadavky CI, moderní styly a barevnost.
Sortiment spodního prádla Quantus zahrnuje:
- Mikiny (dlouhé rukávy)
- Trička (krátké rukávy)
- Kalhoty
- Bundy
- Ponožky
Tkaniny pro spodní prádlo Quantus
Přehled modelů spodního prádla Quantus
Stanovení velikosti spodního prádla Quantus
Spodní prádlo Standard
Dostupné jsou mikiny (dlouhé rukávy s úpletovými manžetami), trička (krátké rukávy), kalhoty (s gumou kolem kotníků). Vyrobeno z mikrovlákna, antimikrobiální povrchová úprava
AreaDress
Halena a kalhoty. Antistatické a antimikrobiální provedení. Úžasný pocit jemnosti, pevná textura a vynikající prodyšnost.
Ponožky
Ponožky s nízkým oděrem a pratelné do 30 °C.