Monitorování sterilizace
Společnost 3M je jedním ze světových lídrů, pokud jde o monitorování sterilizace. Naše kompletní portfolio různých klinicky preferovaných výrobků vám může pomoci zefektivnit vaše operace a standardizovat vaše protokoly.
Produkty jako biologický indikátor se super rychlým odečtem výsledků 3M™ Attest™ mohou výrazně zkrátit dobu potřebnou pro získání kritických informací o sterilizačním procesu. Náš chemický integrátor 3M™ Comply™ (SteriGage™) typu 5 se vyznačuje pohyblivou inkoustovou technologií v přední části a výsledky typu „Přijmout nebo zamítnout“ a bezolovnatá parní indikátorová páska 3M™ Comply™ je opatřena proslulou lepicí technologií 3M zajišťující bezpečnost balení a současně poskytující okamžité informace, které potřebujete pro rychlé potvrzení sterilizační expozice.
Vybraný produkt
Elektronický testovací systém 3M™ pro parní sterilizátory (ETS)™
ETS je snadno použitelný elektronický testovací přístroj, který poskytuje komplexní, objektivní a nezávislé informace o kritických proměnných procesu parní sterilizace, při němž se používá. ETS představuje inovativní alternativu k tradičnímu testovacímu balíčku Bowie a Dick a podobným.
Biologický indikátor se super rychlým odečtem výsledků 3M™ Attest™ 1492V pro parní sterilizaci
V automatickém odečítači výsledků 3M Attest 490 poskytuje biologický indikátor výsledky biologické indikace během 24 minut. Je vhodný pro dynamické odstranění vzduchu (před vakuem a SFPP): 135˚C (275˚F) 3 min. Splňuje požadavky normy ISO pro výkonnost biologických indikátorů a obsahuje životaschopné organismy, které umožňují přímé měření letality.
Automatický odečítač výsledků 3M™ Attest™ 490
Tento duální automatický odečítač výsledků je navržen pro použití s biologickými indikátory 3M™ Attest™ 1491, 1492V a 1295. Má inteligentní displej s funkcí odpočítávání doby do získání výsledku. Displej lze sledovat na dálku prostřednictvím PC. Můžete použít stejnou webovou aplikaci 3M™, jakou nyní používáte pro sledování stavu biologických indikátorů v reálném čase a výsledků pro digitální uchovávání záznamů.
Indikátory pro chemický integrátor sterilizace parou 3M™ Comply™ SteriGage™
Chemické integrátory sterilizace parou 3M Comply SteriGage splňují požadavky na výkon normy EN ISO 11140-1. Chemické integrátory sterilizace parou 3M Comply SteriGage Steam jsou navrženy tak, aby přesně detekovaly malé změny všech definovaných kritických parametrů procesů gravitační a předvakuové sterilizace parou.
Indikátorová páska pro páru 3M™ Comply™
Spolehlivá indikátorová páska, která poskytuje okamžité informace, pokud byla páska vystavena odpovídající parní sterilizaci. Proužky chemického indikačního barviva při vystavení procesu parní sterilizace ztmavnou.