Ochrana dýchacích cest
Ochrana dýchacích cest
Vědecké inovace pomáhající zajistit pohodlí, správnou velikost a ochranu
Společnost 3M nabízí nejširší sortiment jednorázových, opakovaně použitelných respirátorů a respirátorů s pohonem a s přívodem vzduchu pro širokou škálu průmyslových i jiných aplikací s bezkonkurenční kvalitou získanou v nejnáročnějších podmínkách.
Opakovaně použitelná polomaska 3M™ Secure Click™ řady HF-800
Opakovaně použitelná polomaska (respirátor) 3M™ Secure Click™ řady HF-800 navržená s inteligentními a intuitivními funkcemi je jednoduchá, pohodlná a spolehlivá. Všechny naše respirátory jsou k dispozici ve třech velikostech: malé, střední a velké a jsou volitelně dodávány s mluvítkem. Nová řada produktů 3M™ Secure Click™ se vyznačuje rychlým a jednoduchým připojením kazety/filtru. Funguje jednoduše jako bezpečnostní pás. Prostě vyrovnejte spoje a zatlačte, dokud neuslyšíte kliknutí a nebudete mít jistotu, že filtr nebo kazeta jsou správně připevněné.
Jiskrově bezpečná filtroventilační jednotka 3M™ Versaflo™ řady TR-800+
Jiskrově bezpečnou filtroventilační jednotku 3M™ Versaflo™ řady TR-800 lze použít k ochraně při práci v nebezpečném prostředí. Jako součást rodiny 3M se řada Versaflo v případě kombinace s přilbami, páskami a dalším příslušenstvím Versaflo stává součástí CE schválené ochrany dýchacích orgánů vybavené: více stupni proudění vzduchu, zvukovými a vizuálními alarmy a schopností pracovat s širokou škálou filtrů plynů, par a částic. Komfort maximalizují tři průtoky volitelné uživatelem a ovládání proudění vzduchu a díky jasně žlutým kontaktním bodům se produkt snadno identifikuje a rozlišuje od verzí řady Versaflo, které nejsou jiskrově bezpečné. Řada TR-800 je schválena pro požadavky zóny 0, a tak může být vhodná pro použití v oblastech, kde se předpokládá potenciálně výbušná atmosféra, a trvale při běžném provozu.
Filtroventilační jednotka 3M™ Versaflo™ řady TR-600
Filtroventilační jednotka 3M™ Versaflo™ TR-600 povznáší celý systém na novou úroveň jistoty, kontroly a komfortu. S vyšší bezpečností filtroventilačních jednotek se Váš svět ochrany právě rozšířil a je lepší než kdy jindy. V závislosti na typu použitého filtru poskytuje ochranu proti částicím, plynům či parám nebo proti jejich kombinaci.
Kukly a chrániče hlavy 3M™ Versaflo™ řady S
Kukly a chrániče hlavy 3M™ Versaflo™ řady S mají nastavitelné popruhy (u většiny modelů) a jejich měkké pohodlné podložky přispívají k tomu, že dokonale padnou, jsou stabilní a přilnou k hlavě. Součástí kukel a chráničů hlavy je široké obličejové těsnění s měkkým polstrováním zajišťujícím lepší komfort a menší hluk v důsledku proudění vzduchu. Opakovaně použitelné popruhy umožňují uživatelům upravit si rozložení vzduchu uvnitř kukly podle osobních potřeb.