Ochrana před pádem
Společnost 3M nabízí vše, co potřebujete pro práci ve výškách. Objevte širokou škálu spolehlivého, pohodlného, inovativního a vysoce kvalitního vybavení a různých řešení k zabránění pádu: ukotvení, postroje, konektory, záchranné a evakuační vybavení, dočasné a trvalé systémy vertikálních i horizontálních záchranných lan, vybavení pro stísněné prostory, služby profesionálního školení a mnoho dalších.
Podívejte se na náš webinář o ochraně proti páduNaším posláním je poskytovat komplexní řešení. Proto máme tým specializovaných aplikačních inženýrů, kteří vám mohou poradit v oblasti hodnocení rizik, rozvoje projektů a nalézt řešení pro práci ve výškách, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Ve společnosti 3M propojujeme technické inovace a odborné znalosti s vášní pro výrobu produktů té nejvyšší kvality. Systém ochrany před pádem 3M™ povznáší bezpečnost pracovníků do nových výšin díky prověřeným a spolehlivým značkám vybavení a řešení pro ochranu před pádem DBI-SALA® a Protecta®. K těmto řešením patří inovativní postroje, úvazky, kotvy, horizontální záchranná lana, přístupové systémy, záchranné a evakuační vybavení, řešení pro stísněné prostory, veškeré osobních ochranné prostředky či prostředky nutné k zabránění pádu a mnoho dalších!
Splňujeme nejpřísnější normy a kodexy včetně standardů CE a ANSI, což vám poskytuje maximální svobodu a jistotu. Pro nás není nic nemožné!
Vybraný produkt
Systém člunového jeřábu s krátkým dosahem DBI-SALA®
Systém vysokokapacitního člunového jeřábu s krátkým dosahem pro stísněné prostory 3M™ DBI-SALA® je vyroben z práškovaného hliníku a díky modulární konstrukci se snadno přepravuje a skladuje. Náš systém je nastavitelný a poskytuje flexibilitu během instalace. Tento produkt je certifikován podle norem EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012 a odpovídá požadavkům směrnice o strojních zařízeních 2006/42ES v oblasti manipulace s materiály.
Systém člunového jeřábu s krátkým dosahem DBI-SALA®
Pohodlný záchranný postroj 3M™ DBI-SALA® Delta™ je jedním z našich nejpopulárnějších postrojů, který se vyznačuje pohodlným polstrováním, ergonomickým tvarem, lehkými sponami a vysoce pevnými popruhy. Má trojúhelníkový tvar bránící zaplétání, který vytváří rám umožňující snadné nasazení postroje.
Zachycovač pádu DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL se samonavíjecím navijákem záchranného lana
Zachycovač pádu 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ se samonavíjecím záchranným lanem je navržen tak, aby odolal i tomu nejdrsnějšímu prostředí. Má všechny funkce našeho standardního zachycovače Sealed-Blok™ plus třícestný naviják. Jeho odolná konstrukce je korozivzdorná a obsahuje nerezové koncové desky a hliníkové pouzdro. Pro spolehlivou a kvalitní ochranu před pádem v aplikacích, jako jsou ropné a plynové vrtné plošiny, stísněné prostory, prostředí slané vody, znečištěné prostředí a čističky odpadních vod, nabízí zachycovač pádu Sealed-Blok™ mnoho let služby.
Trojnožka D - 3M™ Protecta®
Když dojde na vstup do stísněného prostoru nebo vyproštění ze stísněného prostoru, je nezbytné, aby vybavení fungovalo dokonale a rychle. Lehké přenosné hliníkové trojnožky Protecta® jsou ideální pro vstup do stísněných prostor nebo vyprošťování ze stísněných prostor. Snadno se přenášejí z místa na místo a postavit je může jeden pracovník. Připevněte jedno nebo dvě mechanická zařízení, jako je naviják nebo třícestné samonavíjecí záchranné lano, a dejte se do práce. Naše trojnožky jsou vybaveny řadou funkcí, jako jsou uzamykatelné nožky, jednoduché nastavení aretace pomocí kolíku, mechanický držák pro snadné připevnění zařízení a neklouzavé destičky na nožkách.