Společnost VWR představuje řešení od společnosti 3M, které řeší problémy týkající se ochrany sluchu
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
Společnost 3M, která je klíčovým strategickým partnerem společnosti VWR v oblasti osobních ochranných prostředků a bezpečnostních řešení, je oddaná ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků ve všech průmyslových odvětvích a na všech typech pracovišť.
Společnost 3M jako světová autorita v oblasti řešení nejsložitějších problémů ochrany sluchu představila nové nástroje a služby, které vám pomohou od detekce, přes ochranu až po validaci.
Tuto novou platformu můžete používat ke stahování nových nástrojů a služeb, které doplňují nabídku osobních ochranných prostředků od společnosti VWR.
|
Ušní zátky | ||||
Produkt 3M | (pokud si chcete objednat v našem internetovém obchodě, klikněte na odpovídající položku) Popis |
Jednorázové/ Opakovaně použitelné |
Vlastnosti | Utlumení v dB (SNR) |
Kónické zátky do uší 3M™ Standardní jednorázové řešení pro dlouhé období vystavení hluku |
Jednorázové |
Zjistitelné detektorem kovů/ |
od 28 dB do 39 dB |
|
Šikovná, hygienická a finančně nenáročná ochrana sluchu. Nemusíte nic rolovat |
Jednorázové/ |
Verze se šňůrkou / Barvy |
od 28 dB do 35 dB |
|
Předem tvarované zátky do uší 3M™ k opakovanému použití Praktické řešení pro opakované použití v uzavíratelném balení nebo úložné krabičce |
K opakovanému použití |
Se šňůrkou / Zjistitelné detektorem kovů / Průhledné / Nízké utlumení |
od 20 dB do 35 dB |
|
Nejjednodušší cesta, jak uživatelům zpřístupnit zátky do uší 3M |
||||
MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU / ZÁTKY DO UŠÍ SE SPOJOVACÍM OBLOUKEM | ||||
Zátky do uší se spojovacím obloukem Dokonalé řešení určené k přerušovanému použití a omezenému vystavení hluku |
K opakovanému použití |
Různé polohy / Tvary zátek / Nízké utlumení |
od 23 dB do 26 dB |
|
Řada mušlových chráničů sluchu 3M™ PELTOR™ X Dostupné ve verzích hlavového popruhu nebo upevnění na helmu.Nový design podložky pro lepší utlumení. |
K opakovanému použití |
Hlavový popruh/ |
od 26 dB do 28 dB |
|
Mušlové chrániče sluchu, řada Peltor™ X |
K opakovanému použití |
Hlavový popruh / Upevnění na helmu |
od 26 dB do 28 dB |
|
Mušlové chrániče sluchu, řada Peltor™ X |
K opakovanému použití |
Hlavový popruh / Upevnění na helmu |
od 34 dB do 35 dB |