Ochrana zraku
Ochrana zraku
Bezpečná konstrukce, stylový design
Výběr
Portfolio produktů společnosti 3M určených k ochraně zraku nabízí kvalitní ochranné brýle, které poskytují optimální kombinaci pohodlí, ochrany a elegance. Naši technici tvrdě pracovali na tom, aby pohodlí a stylovost odpovídaly nabízenému standardu ochrany. |
|
Aby ochranné brýle poskytovaly jasnou viditelnost pro určité typy práce, musí vlastnosti lomu čoček dosahovat určité hodnoty. Čočky lze rozdělit do tří tříd. Optická třída 1 je určená pro trvalé použití při práci s mimořádně vysokými nároky na viditelnost, optická třída 2 je určená pro práci s průměrnými požadavky na viditelnost a optická třída 3 je pro náročnou práci bez zvláštních požadavků na viditelnost (určeno pouze do výjimečných situací a nikoli k trvalému používání). Existuje také řada optických zkreslení, kvůli kterým vznikají zkreslující efekty. Existují sférická, prizmatická, cylindrická a astigmatická zkreslení. Výše uvedené optické klasifikace a související doba používání závisí na příslušných zkreslujících efektech. Proto jsou sférická zkreslení zařazena do optické třídy 1, prizmatická a cylindrická zkreslení do optické třídy 2 a astigmatická zkreslení do optické třídy 3. |
Kontrola nasazení
Stejně jako u všech osobních ochranných pomůcek je i tady pohodlí úzce provázáno s dodržováním předpisů. Nesprávně nasazené ochranné brýle nemusí dostatečně zabránit poranění oka, a proto je kvalita a pevnost nasazení velice důležitá. |
|
Stávající normy doporučují zvláštní pečlivost při nasazování ochrany zraku, viz např. BS 7029:1999, neobsahují však konkrétní popis toho, jak zkontrolovat správnost nasazení v konkrétním případě. Hodnocení založené na velikosti a nastavitelných prvcích nemůže vždy adekvátně stanovit ideální způsob nasazení a zabezpečení ochrany zraku. Inovativní systém nasazování ochrany zraku 3M™ sestává z šesti jednoduchých kroků a umožňuje provést měřitelné zhodnocení nasazení. |
Školení
Společnost 3M nabízí podporu při bezpečnostním školení ohledně osobních ochranných pomůcek (PPE) na pracovišti v podobě řady nástrojů a softwaru.
Ve společnosti 3M věříme, že informovanost je pro správnou ochranu zásadní. Je třeba, aby pracovníci a manažeři pro bezpečnost věděli o zdravotních rizicích na pracovišti a uměli se před nimi co nejlépe chránit. Aby toho byli schopni, poskytujeme širokou nabídku školení přizpůsobených různým oborům a konkrétním potřebám.
Zajišťujeme školení na pracovišti prováděné naším týmem bezpečnostních specialistů, kteří jsou k dispozici v rámci EU. Také jsou k dispozici naše týmy technických služeb, které mohou poskytnout odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vybraný produkt
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 400X
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 400X tvoří bezobroučkový zorník a široké ohebné postranice zajišťující spolehlivou boční ochranu a jsou oblíbené při použití v kombinaci s chrániči sluchu. Postranice jsou také vybaveny technologii 3M™ PDT (Pressure Diffusion Temple), která postranicím bezpečnostních brýlí umožňuje přirozeně se přizpůsobit individuální velikosti hlavy, čímž zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení. Snižují možnost sklouznutí při pohybech hlavy. Tvarovaný chránič obočí pohodlně přilne k čelu a poskytuje dodatečnou ochranu před létajícími částicemi. Měkké destičky nosního můstku zajišťují pohodlí při nošení. Jsou k dispozici se 7 variantami zorníků.
Bezpečnostní brýle 3M™ Solus™ řady 1000
Zamlžený zorník může být frustrující a nebezpečný. Při sejmutí brýlí kvůli setření zamlžení může dojít k expozici očí potenciálnímu nebezpečí zasažení očí a nečistotám. Ochranné brýle 3M™ Solus™ série 1000 jsou opatřeny povrchem proti zamlžení Scotchgard™, který pracovníkům umožňuje vidět jasněji, déle – a poskytovat dlouhodobější ochranu proti zamlžení než tradiční protizamlžovací povrchy. Ochranný povrch 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení odolává zamlžení déle než tradiční protizamlžovací povrchy, a to až 25 omytí vodou.* *Na základě interního testování mycích cyklů vodovodní vodou následovaných testováním povrchu proti zamlžování podle zkušební metody dle normy EN168 ve společnosti 3M.
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 3700
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 3700 jsou naše bezpečnostní brýle navržené pro osoby s dioptrickými brýlemi. Vyznačují se rohatkovými postranicemi s technologií PDT (Pressure Diffusion Temple) která zajišťuje, aby těsně přiléhaly, a měkkým nosním můstkem pro pohodlné nošení. Polykarbonátový zorník je k dispozici s úpravou proti zamlžování a poškrábání 3M™ Scotchgard™, která zvyšuje odolnost a zlepšuje vidění. K dispozici ve třech barvách postranic a se sedmi volitelnými zorníky, včetně tónovaného infračerveného zorníku.
Bezpečnostní brýle 3M™ GoggleGear™ řady 500
Bezpečnostní brýle 3M™ Goggle Gear™ řady 500 se vyznačují tvarem s nízkým profilem a nastavitelným řemínkem, nepřímou ventilací a ochranným povrchem proti zamlžení/poškrábání 3M™ Scotchgard™.