Úklid a bezpečnost na pracovišti
Zajistěte bezpečnost a čistotu vašeho zařízení při dodržení nejvyšších standardů bezpečnosti a čistoty a poskytněte jistotu svým zaměstnancům i partnerům během jejich návštěvy.
Naše řešení nabízejí účinnost nejvyšší kvality a pomáhají vám zjednodušit komplexní činnosti úklidu a údržby.
Komerční úklid
Vyžadujete-li ty nejvyšší standardy čistoty a hygieny, měli byste pro veškeré své potřeby v oblasti úklidu požadovat řešení 3M.
Naše řešení, která patří k předním řešením naší značky, neznamenají jen pečlivější vyčištění podlah a povrchů, přispívají také k zamezení vzniku nečistoty. A protože působí intenzivněji delší dobu, umožňují vám zachovávat image dokonalé společnosti a současně méně zatěžovat úklidový personál i váš rozpočet.
Bezpečnost pracovního prostředí
Na pracovišti často dochází k uklouznutí, zakopnutí a rozlití kapalin. Přestože se tyto nehody stávají denně, ohrožují bezpečnost vašeho pracoviště i návštěv ve vašem podniku. Nedostatečná bezpečnost pracovního prostředí vašeho podniku narušuje produktivitu vašich zaměstnanců, poškozuje reputaci vaší společnosti a v konečném důsledku má vliv na váš zisk.
Víme, jak je pro bezpečnost vašeho zařízení důležitý stav vaší podlahy. Ve společnosti 3M jsme vytvořili portfolio produktů pro bezpečnost pracovního prostředí, díky kterému budou vaše podlahy bezpečné, čisté a budou dobře vypadat a ještě při tom ušetříte.
Vybraný produkt
Rohož 3M™ Nomad™ Ultra Clean 4300
Jedná se o jednorázovou dekontaminační podlahovou rohož odstraňující prach. Obsahuje 40 listů potažených lepidlem citlivým na tlak. Je navržena tak, aby přispívala k ochraně čistých prostor, kde jsou kritickými faktory čistota a hygiena. S její pomocí můžete získat certifikaci ISO14644-1 třídy 4 až 8 pro čisté prostory.
Tlumicí rohož 3M™ Safety-Walk™ 5270E
Protiúnavová pěnová rohož vyrobená z vinutých vinylových vláken, která se rovnoměrně a průběžně stlačuje a přispívá ke zvýšení pohodlí a snížení únavy. Texturovaná horní strana má vysoký součinitel tření zajišťující neklouzavost. Pevná horní strana je opatřena speciálním povrchem odolným vůči tukům a olejům. Navržená pro lehké až středně intenzivní průmyslové použití. Černé integrované okraje.
Univerzální protiskluzová páska 3M™ Safety-Walk™ řady 600
Ideální pro umístění do strojů, pod stroje a kolem strojů pro zachycení kapek. Jsou vysoce savé a netvoří žmolky, takže nepoškodí strojní zařízení. Každá krabice obsahuje 100 sorbentů, které pohltí 142 litrů kapaliny. Tento vysokokapacitní sorbent je na jedné straně vyztužen, což zvyšuje jeho pevnost a napomáhá eliminaci roztřepení. Praktická velikost tohoto sorbentu umožňuje uživateli jeho rychlé umístění na rozlitou kapalinu nebo do cesty rozlité kapaliny. Lze ho použít také na pracovním povrchu pro případ, že by došlo k rozlití kapaliny, nebo jako hadřík.
Sorbenty pro údržbu 3M™
Ideální pro umístění do strojů, pod stroje a kolem strojů pro zachycení kapek. Jsou vysoce savé a netvoří žmolky, takže nepoškodí strojní zařízení. Každá krabice obsahuje 100 sorbentů, které pohltí 142 litrů kapaliny. Tento vysokokapacitní sorbent je na jedné straně vyztužen, což zvyšuje jeho pevnost a napomáhá eliminaci roztřepení. Praktická velikost tohoto sorbentu umožňuje uživateli jeho rychlé umístění na rozlitou kapalinu nebo do cesty rozlité kapaliny. Lze ho použít také na pracovním povrchu pro případ, že by došlo k rozlití kapaliny, nebo jako hadřík.
Čisticí a lešticí oboustranné podlahové kotouče Scotch-Brite™
Při čištění podlahu současně i leští. Při opakovaném použití získají vaše podlahy vyleštěný vzhled i bez skutečného leštění. Při použití s automatickým podlahovým čističem o nízkých otáčkách jen s obyčejnou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem účinně odstraňuje stopy podrážek rychleji než tradiční podlahové kotouče a vydrží výrazně déle (až 40 000 m2). Takže k zachování zářivého lesku potřebujete méně času, úsilí i vybavení.
Čisticí a lešticí aerosol nerezové oceli 3M™
Ideální pro povrchy z nerezové oceli, chromu, laminátových plastů a hliníku. Díky receptuře pro dosažení vysokého lesku čistí a přitom nezanechává šmouhy ani nánosy, odolává otiskům prstů a skrývá povrchové vady. Příjemná vůně limetky.