Řešení 3M pro farmaceutický průmysl
Řešení ochrany zdraví a bezpečnosti pro farmaceutický průmysl.
Při hledání řešení v oblasti osobních ochranných prostředků pro vybavování odborníků v oblasti zdraví a bezpečnosti v mnohotvárném světě farmaceutické výroby se můžete spolehnout na společnost 3M.
Náročné procesy a úkoly farmaceutické výroby:
Účinná farmaceutická látka
Nejnovějšími poznatky v oblasti osobních ochranných prostředků pomáháme lídrům v oblasti zdraví a bezpečnosti při řešení naléhavých pracovních rizik při práci s účinnými farmaceutickými látkami, včetně vysoce účinných látek s hodnotami expozice na pracovišti (OEL) nižšími než 1 μg/m3.
Příprava a balení
Podporujeme inovace v oblasti osobních ochranných prostředků při řešení pracovních zdravotních a bezpečnostních rizik při přípravě a balení léčivých látek.
Údržba a úklid
Poskytujeme řešení v oblasti osobních ochranných prostředků pro potenciální pracovní rizika a nepřetržité činnosti údržby, včetně dekontaminace nebo čištění čistých prostor nebo výrobních provozů pomocí náročných čisticích prostředků, jako je kyselina peroctová a peroxid vodíku.
NEJČASTĚJŠÍ RIZIKA PŘI FARMACEUTICKÉ VÝROBĚ:
- OHROŽENÍ DÝCHACÍCH CEST
- EXPOZICE HLUKU
- EXPOZICE KŮŽE
- PORANĚNÍ OČÍ A OBLIČEJE
- PRÁCE VE VÝŠKÁCH
- VZPLANUTÍ
Opakovaně použitelná polomaska 3M™ Secure Click™ řady HF-800
Opakovaně použitelný respirátor 3M™ Secure Click™ řady HF-800 navržený s inteligentními a intuitivními funkcemi je jednoduchý, pohodlný a spolehlivý. Nová řada produktů 3M™ Secure Click™ se vyznačuje rychlým a jednoduchým připojením kazety/filtru. Funguje jednoduše jako bezpečnostní pás. Prostě vyrovnejte spoje a zatlačte, dokud neuslyšíte kliknutí a nebudete mít jistotu, že filtr nebo kazeta jsou správně připevněné.
Respirátor s pohonem vzduchu 3M™ Versaflo™ Turbo TR-800
Respirátor TR-800 je jiskrově bezpečný respirátor s pohonem vzduchu 3M™ řady Versaflo™. Ve spojení s přilbami, filtry a příslušenstvím řady Versaflo™ poskytuje respirátor TR-800 ochranu proti řadě nebezpečných plynů a prachových částic. Komfort maximalizují tři průtoky volitelné uživatelem a ovládání proudění vzduchu.
Náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™ LiteCom
Náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™ LiteCom jsou chrániče sluchu s vestavěným předprogramovaným obousměrným komunikačním prostředím, které vám umožňuje účinně komunikovat i v nebezpečném hluku.
Zátky do uší 3M™ E-A-R™ Express™
Zátky do uší 3M™ E-A-R™ Express™ jsou snadno rozpoznatelné žluté a modré zátky do uší s pěnovou špičkou, která je tvarovaná a dimenzovaná pro pohodlné nošení. Mohou snížit hladinu hluku o 28 dB a mají hygienickou vkládací rukojeť.
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 400
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 400 tvoří bezobroučkový zorník a široké ohebné postranice zajišťující spolehlivou boční ochranu a jsou oblíbené při použití v kombinaci s chrániči sluchu. Postranice jsou také vybaveny technologii 3M™ PDT (Pressure Diffusion Temple), která postranicím bezpečnostních brýlí umožňuje přirozeně se přizpůsobit individuální velikosti hlavy, čímž zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení. Snižují možnost sklouznutí při pohybech hlavy. Tvarovaný chránič obočí pohodlně přilne k čelu a poskytuje dodatečnou ochranu před létajícími částicemi. Měkké destičky nosního můstku zajišťují pohodlí při nošení. Jsou k dispozici se 7 variantami zorníků.
Elektronický testovací systém 3M™ pro parní sterilizátory (ETS)™
ETS je snadno použitelný elektronický testovací přístroj, který poskytuje komplexní, objektivní a nezávislé informace o kritických proměnných procesu parní sterilizace, při němž se používá. ETS představuje inovativní alternativu k tradičnímu testovacímu balíčku Bowie a Dick a podobným.
Rohož 3M™ Nomad™ Ultra Clean 4300
Jedná se o jednorázovou dekontaminační podlahovou rohož odstraňující prach. Obsahuje 40 listů potažených lepidlem citlivým na tlak. Je navržena tak, aby přispívala k ochraně čistých prostor, kde jsou kritickými faktory čistota a hygiena. S její pomocí můžete získat certifikaci ISO14644-1 třídy 4 až 8 pro čisté prostory.
Značení vozovky a výstražná signalizace
Páska pro každé použití. Ať už značíte stěnu, potrubí nebo nakládací rampu, společnost 3M má produkty se správnou odolností, pružností a živou barvou, které potřebujete pro maximalizaci svého pracovního postupu, bezpečnosti a vzhledu závodu nebo skladu.
- Vhodná do prostor s nízkým i vysokým provozem
- Usnadňuje rozvržení podlahy i jeho rychlou změnu
- Rychlé a snadné použití
- V jednom kuse, čisté odstranění z mnoha povrchů
- Dlouhodobá vysoká viditelnost a odolnost proti oděru