Mopové systémy pro čisté prostory
Plastové úklidové vybavení pro čisté prostory je k dispozici jako jednoduché nebo dvojité mopové systémy. Kbelík a ždímač jsou vyrobené z vysoce kvalitního, odolného plastu (polypropylen). Kbelíky s litrovou stupnicí, vozík s řiditelnými kolečky. Na vyžádání jsou k dispozici alternativní modely s plochým ždímačem.
Pro zjednodušení přemístění kapalin a odpadu k likvidaci mimo řízená prostředí doporučujeme vložit do kbelíku pytle. Jsou sterilizované zářením gama a jsou balené jednotlivě ve sterilním balení.
Mopové systémy – plastové
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…